Merck
FALP09050
Millipore
PTFE-Membranfilter; Porengröße 1,0 μm
Fluoropore®, filter diam. 90 mm, hydrophobic
Synonym(e):
Fluoropore®-Membranfilter
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
PTFE membrane
plain filter
white filter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophobic
Hersteller/Markenname
Fluoropore®
Millipore
Parameter
≥150 mL/min-cm2 flow rate (27.5inHg, methanol)
≥300 mL/min-cm2 air flow rate (Gurley)
130 °C max. temp. (Curling observed at elevated temperatures)
Filterdurchm.
90 mm
Dicke
≥100 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤0.5%
Matrix
Fluoropore®
Porengröße
1.0 μm pore size
≥65 % porosity
Blasenpunkt
≥6.5 psi (0.45 bar), air with methanol at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die hydrophobe Fluoropore®-Membran besteht aus PTFE-Polymer (Polytetrafluorethylen). Das PTFE ist an einen hochdichten Polyethylenträger gebunden, um Filteranwendungen zu verbessern. Die Fluoropore-Membranfilter finden Anwendung bei der Überwachung der Luftqualität, Filtration und Entlüftung von Gasen, in der UV-Spektroskopie sowie bei der Klärfiltration von Säuren, Basen und Lösungsmitteln.
Anwendung
  • Klärfiltration von Säuren, Basen und Lösungsmitteln
  • Filtern oder Entlüften von Gasen
  • UV-Spektroskopie
  • Partikelüberwachung
  • Filtration der mobilen Phase in HPLC, UPLC, LC-MS/MS
  • Analyse auf Mikroplastik
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Fluoropore®-Membranen bieten konstant hohe Qualität und eine breite chemische Kompatibilität.
  • Biologisch und chemisch inert.
  • Durch die starke Porosität werden hohe Flussraten erzeugt.
  • Für die Filtration wässriger und organischer Proben erhältlich.
Rechtliche Hinweise
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
W Kenneth Ward et al.
Biomaterials, 23(21), 4185-4192 (2002-08-27)
We addressed the effect of implant thickness, implant porosity, and polyurethane (PU) chemistry on angiogenesis and on the foreign body response in rats. The following materials were implanted subcutaneously for 7 weeks then excised for histologic analysis: a solid PU;