Wichtige Dokumente
EZFKIT001EU
Millipore
EZ-Fluo-System
Contains EZ-Fluo reader, EZ-Fluo camera, power cord for European countries
Synonym(e):
EZ-Fluo-Lesegerät, -Kamera und -EU-Netzkabel, Für den schnellen Nachweis mikrobieller Kontaminationen in filterbaren Proben, geeignet für Keimbelastungsprüfungen, Nachweisgerät
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
NACRES:
NB.79
Aufnahme AC/DC
100 V / 240 V, 50 - 60 Hz
Hersteller/Markenname
EZ-Fluo
Parameter
4.4 kg at 15 - 40 °C
H × B × L
12.5 cm × 14.2 cm × 24.9 cm
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
Kompatibilität
EZ-Fluo Rapid Microbial Detection System
Allgemeine Beschreibung
Das EZ-Fluo-System ist eine schnelle fluoreszenzbasierte Technologie für den schnellen quantitativen Nachweis von Mikroorganismen in einem breiten Spektrum filtrierbarer Proben. Dieses System liefert schnellere Ergebnisse, trägt zu frühzeitigeren Maßnahmen gegen Kontaminationen bei und sorgt für mehr Kontrolle über den Herstellungsprozess. Der Nachweis lebensfähiger und kultivierbarer Mikroorganismen bis hinab zu 1 KBE pro Probe wird möglich durch die standardmäßige Membranfiltration mit dem neuen EZ-Fluo-System. Im Lieferumfang des Systems ist ein für die Region Europa geeignetes Netzkabel enthalten.
Anwendung
Das EZ-Fluo-System ist ein schnelles und zerstörungsfreies System zum Nachweis von Mikroorganismen in filtrierbaren Proben.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Schnelle Technologie, die Ergebnisse in 1/3 der für herkömmliche Verfahren erforderlichen Zeit liefert
  • Flexibler Ansatz basierend auf einer standardmäßigen Membranfiltration und reduzierten Inkubation auf einer Medienplatte
  • Zerstörungsfreie Methode, kompatibel mit allen ID-Verfahren
  • Kompakte Hardware, findet auf jedem Labortisch bequem Platz
  • Kostengünstige Lösung sowohl für routinemäßige als auch für forschungsbezogene Anwendungen
Komponenten
  • EZ-Fluo-System-Standardkit
  • 1 Lesegerät
  • 1 Kamera
  • 1 Software
Rechtliche Hinweise
EZ-FLUO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany