EZCCP-47K
Canine C-peptide ELISA Kit
measures and quantifies C-Peptide in 20 μL serum or plasma
Synonym(e):
C-peptide ELISA, Canine C-peptide Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Canine C-peptide ELISA,
Speziesreaktivität
canine
Qualitätsniveau
Verpackung
kit of 1 × 96 wells
Parameter
20 μL sample volume (4hr competitive assay)
Methode(n)
ELISA: suitable
Aufnahme
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
research use
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.24 ng/mL
standard curve range: 0.2-10 ng/mL
accuracy: 95%
linearity: 96-118%
Nachweisverfahren
colorimetric (450nm/590nm)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Metabolism
Obesity|Metabolic Disorders
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1