Merck
CFSP001700
Millipore
Absorbierende Zellulosepads für Proben
thickness 0.83 mm, filter W × L 17 mm × 100 m, pack of 1 roll
Synonym(e):
Absorbierende Einlage, C083 Zellulosefaser-Musterkissen-Rolle, Probenpad, Zellulosepad
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Verpackung
pack of 1 roll
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
SureWick®
Länge
100 m (328 ft)
Breite
17 mm
filter W × L
17 mm × 100 m
Dicke
0.83 mm
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Materialien der SureWick®-Pads wurden für den Einsatz in diagnostischen Lateral-Flow-Schnelltests entwickelt und optimiert, die eine hervorragende Einheitlichkeit und Leistung erfordern. SureWick®-Zellulosefaser-Pads werden als Proben-Pads und absorbierende Einlagen in Lateral-Flow-Assays verwendet. Diese Packung enthält eine Rolle mit C083-Zellulosefaser-Padmaterial im Format 17 mm x 100 m.
Anwendung
SureWick® Die Pad-Materialien sind für den Einsatz als Proben-, Konjugat- oder Absorptionspads in einer Vielzahl von Lateral-Flow-Testanwendungen optimiert, darunter Tests auf Infektionskrankheiten (COVID-19, HIV, Influenza, Malaria, sexuell übertragbare Infektionen usw.) sowie in den Bereichen Frauengesundheit, Biomarkererkennung, Drogenmissbrauchstests, Arzneimittelentwicklung, Umweltprüfungen, landwirtschaftliche Anwendungen, Lebensmittelsicherheit, Produktqualitätsprüfung und Tiergesundheit.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • SureWick®-Zellulosefaser-Pads bestehen aus 100 % reinem Zellulosefaservlies.
  • Die Pads enthalten keine Bindemittel oder Klebstoffe, die die Testleistung beeinträchtigen könnten.
  • Sie sind für ausgezeichnete Konsistenz konzipiert und bieten einen zuverlässigen, vorhersagbaren Probenfluss.
  • Sie weisen Einheitlichkeit in Bezug auf Dicke und Bettvolumen auf und gewährleisten eine gleichmäßige Oberflächenqualität.
  • Schnelle Lieferung mit kurzer Vorlaufzeit.
  • Ausgezeichneter technischer Support.
Rechtliche Hinweise
SUREWICK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shima Dalirirad et al.
Analytical biochemistry, 596, 113637-113637 (2020-02-23)
A lateral flow assay using DNA aptamer-based sensing for the detection of dopamine in urine is reported. Dopamine duplex aptamers (hybridized sensor with capture probe) are conjugated to 40-nm Au nanoparticles (AuNPs) with 20T linkers. The detection method is based