Merck
CDUFBI001
Milli-Q
Biopak Endfilter
Ultrafilter for the production of pyrogen-, nuclease-, and bacteria-free water
Synonym(e):
Biopak® Endfilter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
Materialien
polysulfone (Ultrafiltration Hollow Fibers)
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
removal of pyrogen (endotoxins), nuclease and bacteria in water
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
BioPak®
Verunreinigungen
<0.001 EU/mL Pyrogens (endotoxins)
<0.01 ng/mL RNases
<0.1 cfu/mL Bacteria
<4 pg/μL DNases
Kompatibilität
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Elix® Advantage
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® Reference
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Der Biopak® Endfilter ist eine Ultrafiltrationskartusche, die zur Erzeugung von Wasser entwickelt wurde, das sich bei einer Versorgung mit aufgereinigtem Milli-Q® Wasser für die Molekularbiologie, Biochemie und Zellkulturen eignet. Er ist für die regelmäßige Verwendung über einen Zeitraum von 90 Tagen validiert.
Anwendung
Der Biopak® Endfilter wird für ein breites Spektrum von Laboranwendungen empfohlen, z. B. für Anwendungen in der Molekularbiologie, der Biochemie oder Zellkulturanwendungen, bei denen der Bakterien-, Pyrogen- und/oder Nukleasegehalt kontrolliert werden muss. Dazu gehören die Erforschung von bakteriellen Blutbahninfektionen (BSI), die Entwicklung von elektrochemischen Biosensoren, Studien zur Endotoxin-Adsorption, antimikrobielle Tests und der mRNA- und Proteinnachweis.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Minimiert das Risiko einer Nukleasen-, Pyrogen- und Bakterienkontamination.
  • Macht Giftstoffe wie DEPC überflüssig, was zu einer Verbesserung der Sicherheit führt und sowohl Zeit als auch Kosten einspart.
  • Problemlose Instandhaltung: Der Endfilter lässt sich einfach einbauen und austauschen; keine Desinfektion erforderlich.
Komponenten
Ultrafiltrationshohlfasern
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von Organismen: Bakterien und Pyrogene
  • Wirkungsweise: Ultrafiltration
  • Anwendung: Zellkulturmedien, Molekularbiologie
  • Verwendungszweck: Reduzierung der Keimbelastung
  • Gebrauchsanweisung: Dieser Artikel liefert durch Ultrafiltrationshohlfasern filtriertes Wasser. Lesen Sie bitte den Abschnitt „Auswechseln“ in der Packungsbeilage des Produkts.
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Rechtliche Hinweise
BIOPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The importance of the assembling of DNA strands on the performance of electrochemical genosensors
Batistuti MR, et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 159, 105358-105358 (2020)
Explicit measurement of the endotoxin adsorption efficiency detects non-Langmuir behavior at low concentrations
Kholina EG, et al.
Analytical biochemistry, 587, 113445-113445 (2019)
FISH-Flow, a protocol for the concurrent detection of mRNA and protein in single cells using fluorescence in situ hybridization and flow cytometry
Arrigucci R, et al.
Nature Protocols, 12(6), 1245-1260 (2017)
A Flowthrough Assay for Rapid Bedside Stratification of
Bloodstream Bacterial Infection in Critically Ill Patients: a Pilot
Study
Jagtap P, et al.
Journal of Clinical Microbiology, 56(9), e00408-e00418 (2018)
Tandem malonate-based glucosides (TMGs) for membrane protein structural studies
Hussain H, et al.
Scientific reports, 7(1), 1-11 (2017)