Wichtige Dokumente
CBL218
Sigma-Aldrich
Anti-Keratin-K3/K76-Antikörper, Klon AE5
clone AE5, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Anti-HUMCYT2A, Anti-KRT2P
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
AE5, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse, bovine, rabbit
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KRT3(3850)
Spezifität
Der Antikörper reagiert mit dem 64-kDa-Polypeptid (Zytokeratin 3; Keratin K3) des Hornhautepithels und mit Keratin K76 (Zytokeratin K2P) des Gaumenepithels. Daher ist er ein ausgezeichneter Marker für die Untersuchung der Differenzierung des Hornhautepithels. Außerdem erkennt er bovines Maul- und Lippenepithel sowie eine Hornhaut-Zelllinie des Kaninchens.
Immunogen
Keratin vom Hornhautepithel des Kaninchens
Anwendung
Der Anti-Keratin-K3/K76-Antikörper (Klon AE5) ist ein Antikörper gegen Keratin K3/K76 für die Verwendung in WB, IH und IH(P).
Immunhistochemie bei gefrorenen Gewebeschnitten: 1:50.
Immunhistochemie bei Paraffinschnitten: 1:50 bei Paraffinschnitten, die nach der Antigenrückgewinnung mittels Trypsinverdau in 10 %igem neutral gepuffertem Formalin oder Fekete-Lösung (Säure, Alkohol, Formalin) fixiert wurden (Mikaelian et al., 2004).
Western-Blot: 1:500.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Zielbeschreibung
64 kDa
Physikalische Form
Der monoklonale Antikörper wurde mittels Ionenaustauschchromatographie aufgereinigt und wird in phosphatgepufferter Kochsalzlösung (pH-Wert 7,2) mit 0,09 % Natriumazid angeboten.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Zur Verwendung innerhalb 1 Monats ab dem Erwerb bei 2 bis 8 °C aufbewahren, zur Langzeitlagerung den Antikörper in kleine Volumina aliquotieren und bei -20 °C bis zu 1 Jahr aufbewahren.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xiaojun Lian et al.
PloS one, 8(3), e60016-e60016 (2013-03-26)
Human pluripotent stem cells (hPSCs) provide unprecedented opportunities to study the earliest stages of human development in vitro and have the potential to provide unlimited new sources of cells for regenerative medicine. Although previous studies have reported cytokeratin 14+/p63+ keratinocyte
Ashkon G Seyed-Safi et al.
Experimental eye research, 197, 108063-108063 (2020-05-18)
Limbal epithelial stem cells are required for the maintenance and repair of the corneal epithelial surface. The difficulty in obtaining human corneal tissue for research purposes means that animal models for studying the corneal and limbal epithelium are extremely useful.
Jeremy John Mathan et al.
Stem cell research & therapy, 7(1), 81-81 (2016-06-03)
The limbus forms the outer rim of the cornea at the corneoscleral junction and harbours a population of stem cells for corneal maintenance. Injuries to the limbus, through disease or accidents such as chemical injuries or burns, may lead to
Fiona J Li et al.
Experimental eye research, 147, 1-11 (2016-04-18)
The New Zealand White rabbit has been widely used as a model of limbal stem cell deficiency (LSCD). Current techniques for experimental induction of LSCD utilize caustic chemicals, or organic solvents applied in conjunction with a surgical limbectomy. While generally
Cristina Romo-Valera et al.
Experimental eye research, 211, 108720-108720 (2021-08-15)
The transplantation of expansions of limbal epithelial stem cells (LESC) remains one of the most efficient therapies for the treatment of limbal stem cell deficiency (LSCD) to date. However, the available donor corneas are scarce, and the corneas conserved for