Merck
BM-50L-BK
Anti-D (Klone TH-28/MS-26) Blutgruppenbestimmungsreagens
Anti-D Blend from the clones TH-28/MS-26, Human IgM/IgG, Blood Grouping Reagent
Synonym(e):
Vorratsreagenz – ABO & RHD (Rh)-Spezifitäten
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
41116102
Clone:
TH-28 Human IgM/MS-26 Human IgG, monoclonal
Technique(s):
agglutination assay: suitable
Application:
Agglut.
Citations:
-
biological source
human
Quality Segment
antibody form
unpurified
clone
TH-28 Human IgM/MS-26 Human IgG, monoclonal
form
liquid
packaging
pkg of 50 L
concentration
10-25 mg/mL protein (Total Protein Range)
technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
isotype
IgG, IgM
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Geeignet für Spendertests – reagiert mit allen Erythrozyten mit schwachem oder teilweisem D-Antigen, einschließlich DVIEnthält 0,1 % (w/v) NatriumazidDurch einen 0,22-µm-Endfilter filtriert.Haltbarkeit: 36 Monate ab dem FiltrationsdatumProduktformulierung gemäß Anhang IV der EU IVD-Verordnung zur Unterstützung der CE-Anmeldung geprüft.Nur zur In-vitro-Verwendung
Application
Bulk
Zur Verwendung mit Röhrchen-, Objektträger-, Mikrotiterplatten-, Gel- und Säulentechniken
Legal Information
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c