Wichtige Dokumente
BM-12065
Millipore
Auto2D® PAGE Chip 6.5%
for second-dimension separations on the Auto2D® 2-D Electrophoresis Device, precast gel
Synonym(e):
2D Electrophoresis, 2DE, PAGE Chip, PAGE gel, SDS-PAGE, precast gel
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.22
Produktlinie
Auto2D®
Allgemeine Beschreibung
PAGE Chip is a Pre-cast gel for SDS-PAGE (2nd dimension). PAGE Chip 6.5% is used for second-dimension separations on the Auto2D® 2-D Electrophoresis Device.
This covers 30kDa or higher molecular weight range with focused separation on 100kDa and higher molecular weight.
Anwendung
  • Differential proteomic analysis
  • Post-translational modification
  • Protein Isoforms
  • Western Blotting
Rechtliche Hinweise
Auto2D is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)