Wichtige Dokumente
AP127
Sigma-Aldrich
Anti-Maus-IgG-Antikörper der Ziege, Fc
2.4 mg/mL, Chemicon®
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Konzentration
2.4 mg/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Immunglobulin G (IgG) ist eines der am reichlichsten vorhandenem Proteine in Humanserum mit Normalwerten von 8–17 mg/ml im Blut von Erwachsenen. IgG spielt eine wichtige Rolle bei der Abwehr von Mikroorganismen, und die Moleküle werden im Rahmen unserer adaptiven Immunantwort von B-Lymphozyten gebildet. Das IgG-Molekül hat zwei eigenständige Funktionen: das Binden des Pathogens, das die Reaktion ausgelöst hat, und das Rekrutieren anderer Zellen und Moleküle für die Zerstörung des Antigens. Die Variabilität des IgG-Pools entsteht durch somatische Rekombination und die Anzahl von Spezifitäten in einer Person zu einem gegebenen Zeitpunkt wird auf 1011 Varianten geschätzt.
Anwendung
Weist Maus-IgG mittels dieses Anti-Maus-IgG-Antikörper der Ziege nach, Fc, der für die Verwendung in ELISA, IP und WB validiert ist.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigtes Immunglobulin. Flüssig. Puffer = 0,01 % Natriumphosphat, 0,25 M NaCl, pH 7,6
Lagerung und Haltbarkeit
Bei +2–8 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu sechs Monate unter sterilen Bedingungen haltbar.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Different rates of glycolysis affect glycolytic activities and protein properties in turkey breast muscle.
S Eadmusik,C Molette,H Remignon,X Fernandez
Animal : An International Journal of Animal Bioscience null
Sarwish Rafiq et al.
Nature biotechnology, 36(9), 847-856 (2018-08-14)
The efficacy of chimeric antigen receptor (CAR) T cell therapy against poorly responding tumors can be enhanced by administering the cells in combination with immune checkpoint blockade inhibitors. Alternatively, the CAR construct has been engineered to coexpress factors that boost
Miles C Scotcher et al.
Monoclonal antibodies in immunodiagnosis and immunotherapy, 32(1), 6-15 (2013-04-23)
Botulinum neurotoxins (BoNT) are produced by Clostridium botulinum and cause severe neuroparalytic disease that if not treated quickly is often fatal. The toxin is produced as a 150 kDa precursor protein (holotoxin) that is enzymatically cleaved to form two subunits, heavy
Miles C Scotcher et al.
PloS one, 5(6), e11047-e11047 (2010-06-16)
Botulinum neurotoxin (BoNT), the causative agent of botulism, a serious neuroparylatic disease, is produced by the anaerobic bacterium Clostridium botulinum and consists of a family of seven serotypes (A-H). We previously reported production of high-affinity monoclonal antibodies to BoNT serotype
Larry H Stanker et al.
Toxins, 5(11), 2212-2226 (2013-11-21)
Botulism is a serious foodborne neuroparalytic disease, caused by botulinum neurotoxin (BoNT), produced by the anaerobic bacterium Clostridium botulinum. Seven toxin serotypes (A-H) have been described. The majority of human cases of botulism are caused by serotypes A and B