Wichtige Dokumente
AGX841
Sigma-Aldrich
Rekombinantes SARS-CoV-2-Nukleokapsidprotein (Fragment)
suitable for ELISA
Synonym(e):
2019-nCoV, Schweres akutes respiratorisches Syndrom Coronavirus 2
About This Item
UNSPSC-Code:
51201600
NACRES:
NA.26
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Form
liquid
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Methode(n)
ELISA: suitable
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Dieses E. coli rekombinante SARS-CoV-2-Nukleokapsidprotein (Fragment), Katalognr. AGX841 ist zur Verwendung in ELISA geprüft.
Spezifität
SARS CoV2
Zielbeschreibung
Die Coronavirus-Erkrankung 2019 (COVID-19) ist eine Infektionskrankheit, die durch den Virusstamm schweres akutes respiratorisches Syndrom Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) ausgelöst wird, einem Virus, das eng mit dem SARS-Virus verwandt ist. Ein SARS-CoV-2-Nukleokapsid-Antigen kann zur Unterstützung des Nachweises von SARS-CoV-2 (COVID-19, 2019-nCoV) verwendet werden.
Physikalische Form
Aufgereinigtes rekombinantes Protein in 0,01 mol/l PBS, pH-Wert 7,4.
Rekonstituierung
Bitte beziehen Sie sich für empfohlene Ausgangsverdünnungen und/oder Titer je Anwendung und Probentyp auf die Anleitung.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar. Empfehlungen zur Handhabung: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable