ABT42
Anti-Myosin-VI Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Myosin-VI, Unconventional myosin-6
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
canine, human, mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rat (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MYO6(4646)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Cytoskelett
Qualität
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Myosin-VI in 10 µg of MDCK cell lysate.
Zielbeschreibung
An uncharacterized band appears at ~55 kDa in some lysates.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
MDCK cell lysate
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable