Alle Fotos(2)
Key Documents
ABT123
Sigma-Aldrich
Anti-Collagen-Typ-I-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Collagen alpha-1(I) chain, Alpha-1 type I collagen
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, rat
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... COL1A1(1277)
Allgemeine Beschreibung
Kollagene weisen einen hohen Konservierungsgrad im Verlauf der Evolution auf und zeichnen sich durch einen ununterbrochenen „Glycin X Y“-Triplett-Repeat als notwendigen Teil der Dreifachhelixstruktur aus. Kollagen Typ I (95 kDa) kommt in Knochen, Hornhaut, Haut und Sehnen vor. Mutationen des kodierenden Gens sind mit Osteogenesis imperfecta, Ehlers-Danlos-Syndrom und idiopathischer Osteoporose assoziiert. Reziproke Translokationen zwischen den Chromosomen 17 und 22, auf denen sich dieses Gen und das Gen für PDGF-beta (Wachstumsfaktor Beta aus Thrombozyten) befinden, sind mit einer bestimmten Art von Hauttumor, dem sogenannten Dermatofibrosarcoma protuberans, assoziiert, der auf eine ungeregelte Expression des Wachstumsfaktors zurückzuführen ist.
Immunogen
Kollagen aus Rattenschwanz
Anwendung
Dieser Anti-Kollagen-Typ-I-Antikörper dient dem Nachweis von Kollagen Typ I und ist zur Verwendung in Western Blotting, IHC(P) und ELISA validiert.
ELISA-Spezifizitätsanalyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Kollagen von Maus und Ratte, nicht jedoch humanes Kollagen, in ELISA nachgewiesen.
Western-Blot-Analyse: Mit einer 1:2.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde Kollagen Typ I in 10 µg Hautgewebelysat der Ratte nachgewiesen.
Forschungs-Unterkategorie
Adhäsion (CAM)
Forschungskategorie
Zellstruktur
Qualität
Beurteilt mittels Immunhistochemie in Hautgewebe der Ratte.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:100-Verdünnung dieses Antikörpers wurde Kollagen Typ I in Hautgewebe der Ratte nachgewiesen.
Zielbeschreibung
130 kDa berechnet
Verlinkung
Ersetzt: AB755P
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Hautgewebe der Ratte
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich unautorisierter kommerzieller Verwendung, In-vitro-Diagnostik, Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jeglicher Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lihua Cui et al.
Frontiers in pharmacology, 12, 679557-679557 (2021-06-29)
Pancreatic fibrosis is a pathological characteristic of chronic pancreatitis (CP) and pancreatic cancer. Chaihu Guizhi Ganjiang Decoction (CGGD) is a traditional Chinese medicine, which is widely used in the clinical treatment of digestive diseases. However, the potential anti-fibrosis mechanism of
Zilong Xiao et al.
Journal of cardiovascular pharmacology, 82(2), 104-116 (2023-05-10)
Studies have demonstrated the roles of trimetazidine beyond being an antianginal agent in ischemic heart disease (IHD) treatment associated with mechanisms of calcium regulation. Our recent studies revealed that mitochondrial calcium uniporter (MCU, the pore-forming unit responsible for mitochondrial calcium
Takashi Ohnishi et al.
Cell death & disease, 14(7), 447-447 (2023-07-20)
Pathological mineralization of intervertebral disc is debilitating and painful and linked to disc degeneration in a subset of human patients. An adenosine triphosphate efflux transporter, progressive ankylosis (ANK) is a regulator of extracellular inorganic pyrophosphate levels and plays an important
Yitong Zhang et al.
Molecular medicine reports, 19(1), 115-124 (2018-11-16)
Numerous studies have revealed that microRNAs (miRNAs) are functional non‑coding RNAs that serve roles in a variety of biological processes. However, the expression patterns and regulatory networks, as well as the miRNAs involved in liver fibrosis remain to be elucidated.
Shira N Johnston et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 12, 1360376-1360376 (2024-03-21)
Hypoxia-inducible factors (HIFs) are essential to the homeostasis of hypoxic tissues. Although HIF-2α, is expressed in nucleus pulposus (NP) cells, consequences of elevated HIF-2 activity on disc health remains unknown. We expressed HIF-2α with proline to alanine substitutions (P405A; P531A)