Alle Fotos(1)
Key Documents
ABT11
Sigma-Aldrich
Anti-Fibroblasten-Aktivierungsprotein-alpha-(FAP)-Antikörper
from rabbit
Synonym(e):
fibroblast activation protein, alpha, fibroblast activation protein, alpha subunit, integral membrane serine protease, seprase, 170 kDa melanoma membrane-bound gelatinase, FAP
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FAP(2191)
Allgemeine Beschreibung
Fibroblasten-Aktivierungsprotein alpha (FAP), auch Seprase genannt, ist ein Zelloberflächen-Glykoprotein vom Typ II mit einem Molekulargewicht von 97 kDa, das zur Familie der Serinproteasen gehört. FAP gilt zwar als Fibroblasten-spezifisch, kommt jedoch in normalen gesunden Fibroblasten nicht vor. FAP liegt vorwiegend in stromalen Tumorfibroblasten vor und ist vermutlich an der perizellulären Proteolyse der ECM sowie an der Endothelzellmigration und -invasion in die ECM beteiligt. Menschliche epitheliale Karzinome, insbesondere Mamma-, kolorektale, Lungen- und Ovarialkarzinome, weisen eine höhere FAP-Konzentration auf. Darüber hinaus ist FAP vorübergehend bei der Zellentwicklung bzw. in Gewebe vorzufinden, das sich in der Wundheilung befindet oder chronisch entzündet ist. Aufgrund der spezifischen Verteilung in Tumorfibroblasten und entzündetem Gewebe ist FAP ein vielversprechendes Forschungsziel in Stromatumor- und therapeutischen Studien.
Spezifität
Der Antikörper erkennt die extrazelluläre Domäne des Fibroblasten-Aktivierungsproteins alpha
Immunogen
Epitop: Extrazelluläre Domäne
Histidin-getaggtes rekombinantes Protein, das humanem FAP entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-Fibroblasten-Aktivierungsprotein-alpha-(FAP)-Antikörper ist für die Verwendung in WB und IH zum Nachweis des Fibroblasten-Aktivierungsproteins alpha (FAP) validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Apoptose und Krebs
Forschungsunterkategorie
ECM-Proteine
Tumormarker
Immunhistochemie: Eine Verdünnung im Verhältnis 1:750 einer vorherigen Charge des FAP-Antikörpers wurde für die immunhistochemische Färbung von gefrorenen Gewebeschnitten von HEK-FAP- oder HT-29-Xenograft-Tumoren von C.B17-Mäusen verwendet (Cheng, 2002).
Hemmung: Die Hemmung der Dipeptidyl-Peptidase-Aktivität wurde mit einer vorherigen Charge des FAP-Antkörpers an HT-29-Xenograft-Tumoren von einem unabhängigen Labor nachgewiesen (Cheng, 2002).
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in HEK-FAP-Xenograft-Tumorlysat.
Western-Blot-Analyse: 2,5 µg/ml dieses Antikörpers wies FAP in 10 µg HEK-FAP-Xenograft-Tumorlysat nach.
Zielbeschreibung
Molekulargewicht von ~ 90 kDa gemessen. Es existieren zwei Isoformen des Fibroblasten-Aktivierungsproteins mit einem berechneten Molekulargewicht von 88 kDa und 27 kDa. In bestimmten Zelllinien können beide Banden auftreten.
Physikalische Form
Ammoniumsulfat
Aufgereinigter polyklonarer Kaninchenantikörper in Puffer mit PBS (pH-Wert 7,2) und 0,05 % Natriumazid
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
HEK-FAP-Xenograft-Tumorlysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Marian C Okondo et al.
Nature chemical biology, 13(1), 46-53 (2016-11-08)
Val-boroPro (Talabostat, PT-100), a nonselective inhibitor of post-proline cleaving serine proteases, stimulates mammalian immune systems through an unknown mechanism of action. Despite this lack of mechanistic understanding, Val-boroPro has attracted substantial interest as a potential anticancer agent, reaching phase 3
Marcus Ruscetti et al.
Cell, 181(2), 424-441 (2020-04-03)
KRAS mutant pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is characterized by a desmoplastic response that promotes hypovascularity, immunosuppression, and resistance to chemo- and immunotherapies. We show that a combination of MEK and CDK4/6 inhibitors that target KRAS-directed oncogenic signaling can suppress PDAC
Samantha Vh Bayer et al.
eLife, 8 (2019-05-31)
Biomechanical changes in the tumor microenvironment influence tumor progression and metastases. Collagen content and fiber organization within the tumor stroma are major contributors to biomechanical changes (e., tumor stiffness) and correlated with tumor aggressiveness and outcome. What signals and in