Wichtige Dokumente
ABS518
Sigma-Aldrich
Anti-SLC5A3-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Sodium/myo-inositol cotransporter, Na(+)/myo-inositol cotransporter, Sodium/myo-inositol transporter 1, SMIT1, Solute carrier family 5 member 3
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLC5A3(6526)
Allgemeine Beschreibung
SLC5A3, auch Natrium/myo-Inositol-Cotransporter, Na (+)/myo-Inositol-Cotransporter, Natrium/myo-Inositol-Transporter 1 (SMT1) oder Mitglied 3 der SLC-Transporter-Familie 5 genannt, wird vom Gen SLC5A3 kodiert und ist ein wichtiger intrazellulärer Transporter und Mediator der Signaltransduktion, der die intrazelluläre Akkumulation von myo-Inositol vermittelt. Die Verbindung myo-Inositol ist wichtig für die zelluläre Signaltransduktion im Zytoplasma und in den intrazellulären Organellen. Sie wird in der Plasmamembran und im Zytoplasma zur Aufrechterhaltung der Synthese der sekundären Botenstoffe, wie Inositoltrisphosphat (IP3) und Diacylglycerin (DAG) aus Phosphatidylinositol-Bisphosphat (PIP2), benötigt. In Organellen fungiert myo-Inositol als Vorläufer für die Synthese von komplexen Phospholipiden für die Signaltransduktion und Inositolphosphaten aus IP3 sowie PIP2. Darüber hinaus wird SLC5A3 infolge eines osmotischen Schocks hochreguliert, bei energetischer Erschöpfung herunterreguliert und fungiert als molekularer Sensor für zellulären Stress.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das der zytoplasmischen Domäne von menschlichem SLC5A3 entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-SLC5A3-Antikörper ist zur Verwendung in Western Blots und IHC (Paraffin) zum Nachweis von SLC5A3 validiert.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:500 wurde SLC5A3 in menschlichem Prostatagewebe nachgewiesen.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:2.000 wurde SLC5A3 in menschlichem Plazentagewebe nachgewiesen.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in HUVEC-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 1 μg/ml dieses Antikörpers wies SLC5A3 in 10 μg HUVEC-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~ 79 kDa gemessen
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Heidy Cabrera-Cruz et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 318(2), E237-E248 (2019-12-25)
Polycystic ovary syndrome (PCOS) is an endocrine-metabolic disorder characterized by hyperandrogenism and ovulatory dysfunction but also obesity and hyperinsulinemia. These characteristics induce an insulin-resistant state in tissues such as the endometrium, affecting its reproductive functions. Myo-inositol (MYO) is an insulin-sensitizing
Ping Zheng et al.
Cell reports. Medicine, 4(6), 101057-101057 (2023-06-02)
Single-cell transcriptomics can provide quantitative molecular signatures for large, unbiased samples of the diverse cell types in the brain. With the advances of multi-omics datasets, a major challenge is to validate and integrate results into a biological understanding of spatial
April R Foster et al.
Aging cell, 19(1), e13058-e13058 (2019-11-27)
Aging is characterized by the deterioration of tissue structure and function. In skin, environmental factors, for example, ultraviolet radiation (UVR), can accelerate the effects of aging such as decline in barrier function and subsequent loss of hydration. Water homeostasis is