ABS2185
Anti-Methyl-Glutamine
from rabbit
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
unpurified
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected Methyl-Glutamine in in-vitro methylated CHD5, NUT, and eRF1 proteins (Kusevic, D., et. al. (2016). J Biol Chem. 291(12):6124-33).
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:3,000 dilution of this antibody detected Methyl-Glutamine in methylated recombinant chromodomain helicase DNA-binding 5 (CHD5) protein, but not in unmethylated recombinant CHD5.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable