ABS1487
Anti-P2Y12 Receptor
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
P2Y purinoceptor 12, ADP-glucose receptor, ADPG-R, P2T(AC), P2Y(AC), P2Y(cyc), P2Y12 platelet ADP receptor, P2Y(ADP), SP1999
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat, human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... P2RY12(64805)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL from a representative lot detected P2Y12 Receptor in human platelet cell lysate.
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected P2Y12 Receptor in PC12 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable