Wichtige Dokumente
ABN60
Sigma-Aldrich
Anti-Tryptophan-Hydroxylase 2-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
tryptophan hydroxylase 2, Tryptophan 5-monooxygenase 2, Neuronal tryptophan hydroxylase, tryptophan 5-hydroxylase 2
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, rat
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (immunogen homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TPH2(121278)
Allgemeine Beschreibung
Tryptophan-Hydroxylase 2 (TPH2) wird vorwiegend im Gehirn exprimiert und spielt vermutlich eine wichtige Rolle bei der Serotonin-Synthese. In kürzlich durchgeführten Studien wurde ein hoher TPH2-Gehalt mit einem erhöhten Suizidrisiko in Verbindung gebracht. Fehlgefaltete TPH2 kann bei Parkinson zum Verlust der neuronalen Serotonin-Funktion führen. Der Nachweis und das Screening von bestimmten TPH2-Mutationen wurde als Ansatz für die Prognose der Patientensensitivität gegenüber potenziellen Antidepressiva-Therapien und sogar für die potenzielle Diagnose von Verhaltensstörungen zitiert.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das menschlicher Tryptophan-Hydroxylase 2 entspricht.
Anwendung
Der Anti-Tryptophan-Hydroxylase-2-Antikörper weist den Tryptophan-Hydroxylase 2-Gehalt nach und wurde für die Verwendung in WB und IH(P) in Publikationen beschrieben und validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Signaltransduktion/Neurowissenschaft
Immunhistochemische Analyse: Mit einer Verdünnung einer früheren Charge im Verhältnis 1:400 wurde Tryptophan-Hydroxylase 2 in Großhirnrindengewebe der Ratte nachgewiesen.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an Hirngewebelysat der Ratte.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,2 µg/ml dieses Antikörpers wurde Tryptophan-Hydroxylase 2 in 10 µg Hirngewebelysat der Ratte nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 56 kDa gemessen
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Hirngewebelysat der Ratte
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable