ABN1669M
Anti-Anoctamin-1 (TMEM16A)
from rabbit
Synonym(e):
Anoctamin-1, TMEM16A
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rat (based on 100% sequence homology)
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ANO1(55107)
mouse ... Ano1(101772)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Anoctamin-1 (TMEM16A) in Immunofluorescence applications (Huang, F., et. al. (2009). Proc Natl Acad Sci USA. 106(50):21413-8; Wang, H.C., et. al. (2015). Cell. 163(6):1348-59; Huang, F., et. al. (2012). Proc Natl Acad Sci USA. 109(40):16354-9).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Anoctamin-1 (TMEM16A) in Immunocytochemistry applications (Huang, F., et. al. (2009). Proc Natl Acad Sci USA. 106(50):21413-8).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Anoctamin-1 (TMEM16A) in Western Blotting applications (Huang, F., et. al. (2009). Proc Natl Acad Sci USA. 106(50):21413-8).
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Anoctamin-1 (TMEM16A) in 10 µg of A431 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1