Merck
Alle Fotos(4)
Wichtige Dokumente
ABF17-I
Sigma-Aldrich
Anti-TGF-beta-Rezeptor-Antikörper, Typ I
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
EC:2.7.11.30, TGFR-1, Activin A receptor type II-like protein kinase of 53kD, Activin receptor-like kinase 5, ALK-5, Serine/threonine-protein kinase receptor R4, SKR4, Transforming growth factor-beta receptor type I, TbetaR-I
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rat, porcine, bovine
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TGFBR1(7046)
Allgemeine Beschreibung
TGF-beta-Rezeptor Typ-1 (UniProt: P36897; auch bekannt als EC:2.7.11.30, TGFR-1, Activin-A-Rezeptor-Typ II-ähnliche Proteinkinase von 53 kD, Activin Rezeptor-ähnliche Kinase 5, ALK-5, Serin-/Threonin-Proteinkinase-Rezeptor R4, SKR4, Transforming Growth Factor-beta Rezeptor Typ I, TbetaR-I) wird beim Menschen durch das TGFBR1-Gen (auch bekannt als ALK5, SKR4) kodiert (Gen-ID: 7046). TGF-beta R1 ist in allen untersuchten Geweben zu finden, am häufigsten in der Plazenta und am wenigsten in Gehirn und Herz. Es wird auch in einer Vielzahl von Krebszelllinien exprimiert. Die TGF-beta-Signalübertragung erfolgt über die Bindung an den TGF-beta-Rezeptor Typ II (TGF-beta RII), der es ihm ermöglicht, den TGF-beta-Rezeptor Typ I (TGF-beta RI) zu rekrutieren und zu einem heterodimeren Rezeptorkomplex zusammenzufügen. TGF-beta RII phosphoryliert TGF-beta RI in der Glycin-Serin-reichen Region (GS) und aktiviert die Serin-/Threonin-Kinase-Aktivität von TGF-beta RI, die wiederum die rezeptorgebundenen Smad-Proteine (Small mothers against decapentaplegic) phosphoryliert. Um eine spontane Phosphorylierung von Smads zu verhindern, bindet das Inhibitormolekül FKBP12 an die GS-Region des TGF-beta RI und blockiert den Zugang von TGF-beta RII zu dieser Domäne. Diese hemmende Wirkung wird durch die Bindung von TGF-beta an den Rezeptor aufgehoben.
Spezifität
Dieser polyklonale Antikörper weist spezifisch den TGF-beta-Rezeptor Typ 1 in mehreren Spezies nach. Es zielt auf ein Epitop von 15 Aminosäuren in der C-terminalen Region.
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das 15 Aminosäuren aus der C-terminalen Region des menschlichen TGF-beta-Rezeptors 1 entspricht.
Anwendung
Dieser polyklonale Kaninchen Anti-TGF-beta-Rezeptor, Typ I, Best.-Nr. ABF17-I, wird in der Durchflusszytometrie, Immunhistochemie (Paraffin) und im Western Blotting zum Nachweis von TGF-beta-Rezeptor Typ-1 getestet.
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies den TGF-beta-Rezeptor Typ-1 in menschlicher Milz, menschlichem Kleinhirn, menschlicher Niere, menschlichem Pankreas, menschlicher Plazenta (Chorionzotten) und menschlicher Plazenta (Dezidualzellen) nach.
Durchflusszytometrische Analyse: 1 µg aus einer repräsentativen Charge wies den TGF-beta-Rezeptor Typ-1 in einer Million Mäusesplenozyten nach.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in Lungengewebelysat von Ratten.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies den TGF-beta-Rezeptor Typ-1 in 10 µg Lungengewebelysat von Ratten nach.
Zielbeschreibung
~56 kDa beobachtet, 55,96 kDa berechnet. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Verlinkung
Ersetzt: ABF17
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yuto Nakamura et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 318(2), H238-H251 (2019-11-28)
A disintegrin and metalloproteinase (ADAM)12 is considered to promote cardiac dysfunction based on the finding that a small-molecule ADAM12 inhibitor, KB-R7785, ameliorated cardiac function in a transverse aortic constriction (TAC) model by inhibiting the proteolytic activation of heparin-binding-EGF signaling. However
Giulio Bontempi et al.
Cell death & disease, 13(11), 965-965 (2022-11-18)
Histone acetylation/deacetylation play an essential role in modifying chromatin structure and in regulating cell plasticity in eukaryotic cells. Therefore, histone deacetylase (HDAC) pharmacological inhibitors are promising tools in the therapy of fibrotic diseases and in cancer. Peritoneal fibrosis is a
Bone marrow-derived extracellular vesicles carry the TGF-I? signal transducer Smad2 to preserve hematopoietic stem cells in mice.
Gautheron, et al.
Cell death discovery, 9, 117-117 (2023)
Lin Zhang et al.
Nature communications, 13(1), 2543-2543 (2022-05-11)
Bone metastases occur in 50-70% of patients with late-stage breast cancers and effective therapies are needed. The expression of enhancer of zeste homolog 2 (EZH2) is correlated with breast cancer metastasis, but its function in bone metastasis hasn't been well-explored.
Francesco Scavello et al.
International journal of biological sciences, 17(10), 2399-2416 (2021-07-31)
Myocardial aging increases the cardiovascular risk in the elderly. The Receptor for Advanced Glycation End-products (RAGE) is involved in age-related disorders. The soluble isoform (sRAGE) acts as a scavenger blocking the membrane-bound receptor activation. This study aims at investigating RAGE