Merck
ABE347
Anti-NFκ-p65-Antikörper, CT
from rabbit
Synonym(e):
v-rel reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A (avian), v-rel avian reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A (nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 3 (p65)), Nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-NFκ-p65-Antikörper, CT, from rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, rat
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Gene Information
human ... RELA(5970)
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blotting in A431-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurde NFκB in 10 µg A431-Zelllysat nachgewiesen.
Kontrolle
A431-Zelllysat
Application
Forschungs-Unterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Verwenden Sie den Anti-NFκB-p65-Antikörper, CT (polyklonaler Kaninchen-Antikörper), der in WB und IP zum Nachweis von NFκB p65, auch als Transkriptionsfaktor p65 bezeichnet, validiert ist.
Western-Blot- (Snap-i.d.-)Analyse: Mit 5 µg/ml einer repräsentativen Charge wurde NFκB in 10 µg A431-Zelllysat nachgewiesen.
Analyse mittels Immunpräzipitation: 10 µg einer repräsentativen Charge immunpräzipitierte NFκB aus A431 RIPA-Lysat.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt NFκB am C-Terminus.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich unautorisierter kommerzieller Verwendung, In-vitro-Diagnostik, Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jeglicher Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
General description
Der Transkriptionsfaktor NFκB (Nuklearfaktor κB) ist an der Expression und Regulation einer Reihe wichtiger zellulärer und physiologischer Prozesse, z. B. Wachstum, Entwicklung, Apoptose, Immun- und Entzündungsreaktion, sowie der Aktivierung verschiedener Virus-Promotoren beteiligt, einschließlich langer, endständiger Sequenzwiederholungen (Long Terminal Repeats) des humanen Immundefizienz-Virus. NFκB repräsentiert eine Gruppe von strukturell miteinander verwandten und evolutionär konservierten Proteinen, die mit dem Protoonkogen c-Rel verwandt sind und bei Säugetieren fünf Mitglieder umfassen: Rel (cRel), RelA (p65), RelB, NFκB1 (p50 und sein Vorläufer p105) und NFκB2 (p52 und sein Vorläufer p100). NFκB/Rel-Proteine existieren als Homo- oder Heterodimere, um transkriptionell kompetente oder repressive Komplexe zu bilden. Obwohl die meisten NFκB-Dimere Transkriptionsaktivatoren sind, können die p50/50- und p52/52-Homodimere die Transkription ihrer Zielgene unterdrücken. Das p50/p65-Heterodimer von NFκB kommt in Zellen am reichlichsten vor.
~65 kDa beobachtet.
Es wurden vier durch alternatives Spleißen erzeugte Isoformen beschrieben: Isoform 1 (p65) bei 60,2 kDa, Isoform 2 (p65 delta 2) bei 58,8 kDa, Isoform 3 (p65 delta) bei 59,1 kDa und Isoform 4 bei 59,9 kDa
Immunogen
Epitop: C-Terminus
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das dem C-Terminus von menschlichem NFκB entspricht.
Other Notes
Ersetzt: 06-418
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Physical form
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4, 150 mmol/l NaCl) mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sandra Gegunde et al.
ACS chemical neuroscience, 12(13), 2336-2346 (2021-06-11)
Anhydroexfoliamycin, a secondary metabolite from Streptomyces, has shown antioxidant properties in primary cortical neurons reducing neurodegenerative hallmarks diseases, both in vitro and in vivo models. Activated microglia, in the central nervous system, plays a crucial role in neuroinflammation and is
Jingjing Lu et al.
Frontiers in pharmacology, 13, 838873-838873 (2022-04-05)
Tetrastigma hemsleyanum Diels et Gilg (Sanyeqing, SYQ) has traditionally been used to treat inflammation, high fever and improve immune function of patients. Polysaccharides have been proved to be one of the important components of SYQ. Previous studies have confirmed the
Xin Shen et al.
International heart journal, 63(5), 881-892 (2022-10-03)
Ischemic heart disease (IHD) is a prominent global cause of morbidity and death resulting from the narrowing or blockage of cardiac coronary arteries. Exposing isolated cardiac myocytes to hypoxia-reoxygenation (H/R) might be an efficient tool to investigate the etiology and
Sirinat Pengnet et al.
Frontiers in pharmacology, 13, 1049818-1049818 (2023-01-03)
Background: Excessive fructose consumption causes hepatic lipid accumulation via increased triglyceride (TG) synthesis, leading to the development and progression of non-alcoholic fatty liver disease (NALFD). Naringin, a flavanone glycoside found in citrus fruit, has antioxidant and hypolipidemic properties. Therefore, the
Pomegranate juice exacerbates oxidative stress and nigrostriatal degeneration in Parkinson's disease.
Tapias, V; Cannon, JR; Greenamyre, JT
Neurobiology of Aging null
Verwandter Inhalt
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins