ABE2915
Anti-MyT1L
Synonym(e):
MyT1-L, Myelin transcription factor 1-like protein, NZF-1, Neural zinc finger factor 1, Postmitotic neural gene 1 protein, Zinc finger protein Png-1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Mol-Gew.
calculated mol wt 132.95 kDa
observed mol wt ~170 kDa (Uncharacterized bands may be observed in some lysate(s).)
Speziesreaktivität
mouse
Isotyp
IgG
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Spezifität
Immunogen
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerung und Haltbarkeit