ABE1325
Anti-FOXK1 (MNF)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Forkhead box protein K1, Myocyte nuclear factor, MNF
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected FOXK1 (MNF) in human cerebral cortex, human liver, and human testis tissues.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected FOXK1 (MNF) in human cerebral cortex, human liver, and human testis tissues.
Qualität
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected FOXK1 (MNF) in HeLa cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash