ABE1029
Anti-Acetyl-Histon H3-Antikörper (Lys122)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/I, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
acetylation (pLys122)
Angaben zum Gen
human ... HIST1H3F(8968)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & Zellkernfunktion
Kernrezeptoren
Dot-Blot-Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies Acetyl-Histon H3 (Lys122) in Histon-Peptiden mit verschiedenen Modifikationen nach.
Analyse mittels Immunpräzipitation: 10 µg aus einer repräsentativen Charge immunpräzipiertes Acetyl-Histon H3 (Lys122) in 500 µg mit Natriumbutyrat behandeltem HeLa-Säureextrakt.
Qualität
Western-Blot-Analyse: 1,0 µg/ml dieses Antikörpers wies Acetyl-Histon H3 (Lys122) in 10 µg mit Natriumbutyrat behandeltem HeLa-Säureextrakt nach.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable