Merck
AB9913
Sigma-Aldrich
Anti-TNRC6B-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Trinucleotide repeat-containing gene 6B protein
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, ox
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TNRC6B(23112)
Allgemeine Beschreibung
TNRC6B (trinucleotide repeat containing 6B) ist ein Argonautenprotein, das an zytoplasmatische P-Körperchen lokalisiert und wesentlich für die Steuerung der miRNA-gesteuerten mRNA-Spaltung ist. TNRC6B ist eines der Säugetier-Homologe des Vielzeller-GW182 und ist für die gut organisierte miRNA-Unterdrückung erforderlich. Studien deuten darauf hin, dass das TNRC6B-vermittelte miRNA-Silencing durch die C-terminale Silencing-Domäne gefördert wird.
Spezifität
Der Antikörper erkennt TNRC6B
Immunogen
Epitop: N-terminale Domäne von TNRC6B
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das humanem TNRC6B entspricht.
Anwendung
Der Anti-TNCR6B-Antikörper ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper zum Nachweis von TNRC6B, auch als Trinucleotide repeat-containing gene 6B protein bekannt, der in WB, ICC und IP validiert wurde.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
RNA-Metabolismus & Bindungsproteine
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:500-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies TNRC6B in HeLa-Zellen nach. (Zipprich, J., et al. (2009). RNA. 15:781–793.)
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in HeLa-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies TNRC6B in 10 µg HeLa-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~150/190 kDa gemessen. (Meister, G., et al. (2005). Current Biology. 15:2149–2155). In manchen Lysaten kann eine uncharakterisierte Bande mit ~39 kDa gemessen werden.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
HeLa-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Alberto Parras et al.
Nature, 560(7719), 441-446 (2018-08-17)
Common genetic contributions to autism spectrum disorder (ASD) reside in risk gene variants that individually have minimal effect sizes. As environmental factors that perturb neurodevelopment also underlie idiopathic ASD, it is crucial to identify altered regulators that can orchestrate multiple