Merck
AB9872
Sigma-Aldrich
Anti-TrkB-Antikörper
serum, Chemicon®
Synonym(e):
Tyrosine kinase receptor B
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse, rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NTRK2(4915)
Allgemeine Beschreibung
Die Trk-Familie der Rezeptor-Tyrosinkinasen bei Säugetieren besteht aus drei grundlegenden Transmembranproteinen. Die Rezeptoren können durch eines oder mehrere von vier Neurotrophinen - NGF, BDNF, NT3 und NT4/5 - aktiviert werden. Die TrkB-Familie von Transmembranproteinen dient als Rezeptor für BDNF und NT-4/5, und diese Neurotrophine regulieren biologische Reaktionen wie Zellüberleben, Proliferation und Differenzierung in normalen und neoplastischen neuronalen Zellen.
Spezifität
Andere Spezies wurden noch nicht getestet. Aufgrund der hohen Sequenzähnlichkeit ist zu erwarten, dass es mit einer Vielzahl von Säugetierarten reagiert.
trkB [BDNF/NT-4/5-Wachstumsfaktor-Rezeptor; Tyrosinkinase-Rezeptor B]. Die Immunogensequenz wurde so gewählt, dass eine Kreuzreaktivität mit trkA oder trkC vermieden wird.
Immunogen
Extrazelluläre Domäne des rekombinanten Mausrezeptors, exprimiert in Säugetierzellen.
Anwendung
Anti-TrkB-Antikörper ist ein Antikörper gegen TrkB zur Verwendung bei IH.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurochemie & Neurotrophine
Immunhistochemie: 1:3.000. Der Antikörper wurde erfolgreich an den Dorsalwurzelganglien und Trigeminalganglien im Rückenmark der Ratte eingesetzt (Kryostat-Freiflugschnitte). Empfohlenes Fixierungsmittel ist 4 % Paraformaldehyd.
Nicht geeignet für Western Blotting.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Lyophilisiert. Mit 50 μl sterilem, destilliertem Wasser rekonstituieren. Zentrifugieren, um sämtliches unlösliches Material zu entfernen. Enthält keine Konservierungsmittel.
Serum
Lagerung und Haltbarkeit
Das lyophilisierte Material ist bei -20 °C bis -70 °C gefroren bis zu 12 Monate haltbar. Nach der Rekonstitution bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden. Für zusätzliche Stabilität kann Glycerin (1:1, ACS oder bessere Qualität) zugegeben werden.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Matthew D Johnson et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 39(2), 1010428317692256-1010428317692256 (2017-02-22)
This study investigated the Trk receptor family as a therapeutic target in pancreatic ductal adenocarcinoma and assessed their prognostic significance. Global gene expression analysis was investigated in prospectively collected pancreatic ductal adenocarcinomas that had either undergone neoadjuvant chemoradiation or were
Anna A Cook et al.
eLife, 12 (2023-12-12)
Spinocerebellar ataxia type 6 (SCA6) is a rare disease that is characterized by cerebellar dysfunction. Patients have progressive motor coordination impairment, and postmortem brain tissue reveals degeneration of cerebellar Purkinje cells and a reduced level of cerebellar brain-derived neurotrophic factor
Giuseppe Sirago et al.
Biology, 12(3) (2023-03-30)
Human skeletal muscle atrophy and a disproportionate force loss occur within a few days of unloading in space and on Earth, but the underlying mechanisms are not fully understood. Disruption of neuromuscular junction homeostasis has been proposed as one of
Luiza I Hernandez et al.
Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 6(3), 295-319 (2013-07-31)
Recent clinical trials of small interfering RNAs (siRNAs) highlight the need for robust delivery technologies that will facilitate the successful application of these therapeutics to humans. Arguably, cell targeting by conjugation to cell-specific ligands provides a viable solution to this
Gaby J Ritfeld et al.
Cell transplantation, 24(11), 2209-2220 (2015-01-13)
The ability of intraspinal bone marrow stromal cell (BMSC) transplants to elicit repair is thought to result from paracrine effects by secreted trophic factors including brain-derived neurotrophic factor (BDNF). Here we used gene therapy to increase or silence BDNF production