Merck
AB770
Sigma-Aldrich
Anti-TIMP-1-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Tissue Inhibitor of Metalloproteinase-1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
bovine, rat, ferret, sheep, horse, rabbit
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TIMP1(7076)
Spezifität
Reagiert mit TIMP-1. Reagiert nicht mit anderen bislang getesteten menschlichen Proteinen. Der Antikörper reagiert mit nativem und denaturiertem TIMP-1 und mit TIMP-1 innerhalb und außerhalb des Enzym/Inhibitor-Komplexes.
Immunogen
Aufgereinigter Volllängen-Inhibitor von Metalloproteinasen aus menschlichem Fibroblastengewebe {Clark, IM (1991) Matrix 11:76-85}.
Anwendung
Der Anti-TIMP-1-Antikörper weist den TIMP-1-Gehalt nach und wurde für die Verwendung in ELISA, WB und IH publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
MMPs & TIMPs
Western Blotting bei 5–10 μg/ml: erkennt in reduzierten Proben eine Bande bei ca. 28–30 kDa.
Immunhistochemie: gefrorene und mit 4 % PFA fixierte Paraffinschnitte: 5–20 μg/ml enzymatischer Nachweis.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Verlinkung
Ersetzt: 04-1133
Physikalische Form
Aufgereinigtes Immunglobulin. Flüssig in PBS mit 0,02 % Azid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C gekühlt bis zu drei Monate ab Empfangsdatum haltbar. Für die längerfristige Lagerung bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten in praktischer Größe bis zu zwölf Monate ab Empfangsdatum haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Muraly Puttabyatappa et al.
Reproductive sciences (Thousand Oaks, Calif.), 25(6), 882-892 (2017-03-17)
Prenatal testosterone (T)-treated sheep, similar to women with polycystic ovary syndrome (PCOS), manifests reproductive defects that include multifollicular ovarian phenotype. Women with PCOS manifest increased ovarian matrix metalloproteinases (MMPs) activity. We tested the hypothesis that gestational T excess in sheep
Mutsuki Kuraoka et al.
The American journal of pathology, 186(5), 1302-1312 (2016-03-11)
Duchenne muscular dystrophy is a lethal X-linked muscle disorder. We have already reported that osteopontin (OPN), an inflammatory cytokine and myogenic factor, is expressed in the early dystrophic phase in canine X-linked muscular dystrophy in Japan, a dystrophic dog model.
Pedro Ayala et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 315(3), L390-L403 (2018-05-11)
Recurrent aspiration of gastric contents has been associated with several interstitial lung diseases. Despite this association, the pathogenic role of aspiration in these diseases has been poorly studied and little is known about extracellular matrix (ECM) changes in animal models
Pedro Ayala et al.
Respiratory research, 19(1), 57-57 (2018-04-11)
Gastric contents aspiration in humans has variable consequences depending on the volume of aspirate, ranging from subclinical pneumonitis to respiratory failure with up to 70% mortality. Several experimental approaches have been used to study this condition. In a model of
Fanny Huyard et al.
PloS one, 9(4), e92287-e92287 (2014-04-20)
Neonatal high-oxygen exposure leads to elevated blood pressure, microvascular rarefaction, vascular dysfunction and arterial (aorta) rigidity in adult rats. Whether structural changes are present in the matrix of aorta wall is unknown. Considering that elastin synthesis peaks in late fetal