Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
AB755P
Sigma-Aldrich
Anti-Collagen-Typ-I Ratte-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Anti-CAFYD, Anti-EDSC, Anti-OI1, Anti-OI2, Anti-OI3, Anti-OI4
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
radioimmunoassay: suitable
Isotyp
IgG
Eignung
not suitable for Western blot
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... COL1A1(1277)
Allgemeine Beschreibung
Collagen Typ I, extrahiert und aufgereinigt aus Rattenhaut. Der Antikörper zeigt weniger als 0,1 % Reaktivität mit Collagen Typ I von Mensch, Maus und Huhn, mit den Collagen-Typen II, III und V der Ratte und mit Ratten-Elastin.
Spezifität
Der Antikörper zeigt weniger als 0,1 % Reaktivität mit Collagen Typ I von Mensch, Maus und Huhn, mit den Collagen-Typen II, III und V der Ratte und mit Ratten-Elastin.
Erkennt Collagen Typ I der Ratte.
Immunogen
Collagen Typ I, extrahiert und aufgereinigt aus Rattenhaut.
Anwendung
Der Anti-Ratten-Collagen-Typ I-Antikörper ist ein Antikörper gegen Collagen Typ I zur Verwendung in ELISA, IC, IH(P) und RIA.
ELISA:
In ELISA wurde eine 1:200-Verdünnung einer früheren Charge verwendet.
RIA:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in RIA verwendet.
Immunzytochemie:
Eine 1:40–1:80-Verdünnung einer früheren Charge wurde zur Immunfluoreszenzfärbung von gefrorenem Haut- und Lebergewebe der Ratte verwendet.
Kann auch für Aceton-fixierte Zellen verwendet werden.
Immunhistochemie:
Verdünnung von 1:40–1:80 für die Immunfluoreszenzfärbung von gefrorenem Haut- und Lebergewebe der Ratte. Der Antikörper ist auch reaktiv an paraffineingebetteten Rattengeweben (Haut, Leber) bei einer Verdünnung von 1:500 unter Verwendung eines ABC-Detektionssystems.
Nicht empfohlen für Western Blotting.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Qualität
Immunhistochemie (Paraffin):
Collagen Typ I (Best.-Nr. AB755P) Färbungsmuster/Morphologie an Rattenhaut. Das Gewebe wird mit Citrat (pH 6,0) vorbehandelt, Antigen-Rückgewinnung. Diese Antikörper-Charge wird mit IHC-Select Detektionsreagenz mit HRP-DAB in einem Verhältnis von 1:1.000 verdünnt. Die Immunreaktivität zeigt sich als Faserfärbung von Paraffinschnitten. Prüfen, ob das Färbungsmuster erwartungsgemäß ausfällt.
Immunhistochemische (Paraffin) Färbung mit Epitop-Rückgewinnung: Rattenhaut
Physikalische Form
Der aufgereinigte Antikörper ist in einem Puffer erhältlich, der eine Mischung aus 0,1 M Citrat, 0,1 M Kaliumphosphat bei einem pH-Wert von 7,2–7,4 und 10 µg/ml Antibiotika und Antimykotika enthält.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Lysat hepatischer Stellat-Zellen der Ratte
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Alan S Liu et al.
Scientific reports, 6, 33919-33919 (2016-09-28)
The biomechanical behavior of tissues under mechanical stimulation is critically important to physiological function. We report a combined experimental and modeling study of bioengineered 3D smooth muscle microtissues that reveals a previously unappreciated interaction between active cell mechanics and the
Chen-wen Li et al.
International journal of nanomedicine, 11, 373-386 (2016-02-09)
Wound healing occupies a remarkable place in everyday pathology and remains a challenging clinical problem. In our previous study, we prepared a silver nanoparticle/chitosan oligosaccharide/poly(vinyl alcohol) (PVA/COS-AgNPs) nanofiber via electrospinning and revealed that it could promote wound healing; however, the
Cathryn D Peltz et al.
Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society, 29(6), 874-879 (2011-01-20)
Damage to the biceps tendon is often seen in conjunction with rotator cuff tears. However, controversy exists regarding its role in the shoulder and its optimal treatment. A previous study determined that biceps tendons were detrimentally affected in the presence
An Autologous Muscle Tissue Expansion Approach for the Treatment of Volumetric Muscle Loss.
Ward, CL; Ji, L; Corona, BT
BioResearch Open Access null
Calcospherulites isolated from the mineralization front of bone induce the mineralization of type I collagen.
Midura, RJ; Vasanji, A; Su, X; Wang, A; Midura, SB; Gorski, JP
Bone null