Wichtige Dokumente
AB5935
Sigma-Aldrich
Anti-Tyrosinhydroxylase-Antikörper, phosphoSer 40
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Tyrosine Monooxygenase
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
avian, rat, mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
quail (100% sequence homology), nonhuman primates (100% sequence homology), human (100% sequence homology), porcine (100% sequence homology)
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer40)
Angaben zum Gen
human ... TH(7054)
rat ... Th(25085)
Allgemeine Beschreibung
Tyrosinhydroxylase spielt eine wichtige Rolle in der Physiologie adrenerger Neuronen. Sie ist das erste und geschwindigkeitsbestimmende Enzym, das an der Biosynthese der Kathecholamine Dopamin und Norepinephrin aus Tyrosin beteiligt ist. TH ist daher ein nützlicher Marker für dopaminerge und noradrenerge Neuronen. Die enzymatische Aktivität von TH erfordert Eisenionen als Co-Faktoren und wird vermutlich durch Phosphorylierung reguliert. Es wurden mindestens vier menschliche TH-Isoformen identifiziert, die durch alternatives Spleißen entstehen.
Spezifität
Andere Spezies wurden nicht getestet.
Tyrosinhydroxylase, Phospho-Ser40. Der Antikörper erkennt ein Protein mit 60 kDa, das an Ser40 phosphoryliertem TH entspricht. Je nach der untersuchten Hirnregion, der Proteinmenge und den verwendeten Nachweismethoden treten eventuell Banden mit höherem Molekulargewicht auf.
Immunogen
Epitop: Phospho-Ser40
Synthetisches Peptid aus Phospho-Ser40 von Tyrosinhydroxylase der Ratte.
Anwendung
Der Anti-Tyrosinhydroxylase-Antikörper (Phospho-Ser40) weist die Konzentration von Tyrosinhydroxylase nach und wurde publiziert und für die Verwendung in IC, IH und WB validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurotransmitter & Rezeptoren
Immunhistochemie:
Eine 1:1000-Verdünnung einer früheren Charge wurde in IH verwendet.
Immunzytochemie:
Eine 1:1000-Verdünnung einer früheren Charge wurde in der IC verwendet.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Qualität
Regelmäßig mittels Western-Blot an PC12-Lysaten beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
Mit einer 1:500-Verdünnung dieser Charge wurde TYROSINHYDROXYLASE (PSER40) in 10 μg PC12-Lysaten nachgewiesen.
Zielbeschreibung
60 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper, Flüssigkeit in Puffer mit 10 mmol/l Hepes, pH-Wert 7,5, 150 mmol/l NaCl, 100 µg/ml BSA und 50 % Glycerin.
Immunaffinitätsgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C unverdünnt 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
POSITIVKONTROLLE: Gehirn (sympathische Nervenendigungen) und Nebennieren.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zhenqiang Zhao et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 10, 291-291 (2017-01-10)
Mouse embryonic fibroblasts (MEFs) and human foreskin fibroblasts (HFFs) are used for the culture of human embryonic stem cells (hESCs). MEFs and HFFs differed in their capacity to support the proliferation and pluripotency of hESCs and could affect cardiac differentiation
Luis M Colon-Perez et al.
Neuropharmacology, 137, 178-193 (2018-05-08)
Among cathinone drugs known as bath salts, methylenedioxypyrovalerone (MDPV) exerts its potent actions via the dopamine (DA) system, and at intoxicating doses may produce adverse behavioral effects. Previous work by our group suggests that prolonged alterations in correlated neural activity
Tsung-Jung Ho et al.
Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2017, 5642708-5642708 (2017-04-13)
Methamphetamine (METH) is a major drug of abuse worldwide, and no efficient therapeutic strategies for treating METH addiction are currently available. Continuous METH use can cause behavioral upregulation or psychosis. The dopaminergic pathways, particularly the neural circuitry from the ventral
Cristina Núñez et al.
Endocrinology, 150(7), 3118-3127 (2009-01-31)
Chronic opiate exposure induces neurochemical adaptations in the noradrenergic system. Enhanced responsiveness of the hypothalamo-pituitary-adrenal axis after morphine withdrawal has been associated with hyperactivity of ascending noradrenergic input from the nucleus of the solitary tract (NTS-A(2)) cell group to the
Gregory V Carr et al.
Frontiers in pharmacology, 8, 666-666 (2017-10-24)
Pharmacological studies indicate that dopamine D1-like receptors (D1 and D5) are critically involved in cognitive function. However, the lack of pharmacological ligands selective for either the D1 or D5 receptors has made it difficult to determine the unique contributions of