Merck
AB5896
Sigma-Aldrich
Anti-P2X3-Rezeptor-Antikörper, Schmerz
serum, Chemicon®
Synonym(e):
P2X3 Antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
guinea pig
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... P2RX3(5024)
Spezifität
P2X3-Rezeptor.
Immunogen
Ein Peptid mit 15 Aminosäuren, das den Aminosäuren 383–397 des Carboxy-Terminus des P2X3-Rezeptorproteins der Ratte entspricht.
Kontrollpeptid: Best.-Nr. AG356
Anwendung
Dieser Anti-P2X3-Rezeptor-Antikörper, Schmerz, ist zur Verwendung in IC und IH für den Nachweis des P2X3-Rezeptors validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurotransmitter & Rezeptoren
Neuroinflammation & Schmerz
Immunhistochemie: 1:1.000.
Immunzytochemie: 1:1.000.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
ANWENDUNGSHINWEISE FÜR AB5896
IMMUNHISTOCHEMIE
Männliche Sprague-Dawley-Ratten (Körpergewicht 100–150 g) wurden mit Natrium-Pentobarbital betäubt und über die aufsteigende Aorta mit Folgendem perfundiert: 1) 50 ml Ca2+-freie Tyrode-Lösung, gefolgt von 2) einem Formalin-Pikrinsäure-Fixativ (4 % Paraformaldehyd mit 0,4 % Pikrinsäure in 0,16 M Phosphatpuffer, pH 6,9) und 3) 10 % Sucrose in PBS als Frostschutzmittel. Die Gewebe wurden rasch präpariert und über Nacht in 0,1 M Phosphatpuffer (pH 7,4) mit 10 % Sucrose aufbewahrt. Die auf Objektträger aufgebrachten Gewebeschnitte wurden mit Blockierungspuffer 1 Stunde bei Raumtemperatur inkubiert. Der Primärantikörper wurde in Blockierungspuffer auf eine geeignete Arbeitsverdünnung verdünnt. Der Blockierungspuffer wurde entfernt, anschließend wurden die Objektträger bei 2–8 °C für eine Dauer von 18–24 Stunden mit AB5896 (1:1.000) inkubiert. Nach 3-maligem Spülen in PBS wurden die Schnitte bei Raumtemperatur mit Cy3-konjugierten Sekundärantikörpern 60 Minuten lang inkubiert. Nach dem Fixieren in einem Gemisch aus PBS und Glycerin (1:3), das 0,1 % p-Phenylendiamin enthielt, wurden die Schnitte mit einem Nikon-Microphot-SA-Epifluoreszenzmikroskop untersucht.
IMMUNZYTOCHEMIE
P2X3-transfizierte Zellen wurden für die indirekte Immunfluoreszenz verarbeitet. Das Medium wurde entfernt und die Zellen wurden vorsichtig 3 Mal mit serumfreiem Medium gewaschen. Nach dem Fixierungsverfahren wurden die Zellen wie oben beschrieben für die indirekte Immunfluoreszenz verarbeitet.
Physikalische Form
Serum. Flüssig. Enthält 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Kann bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate aufbewahrt werden. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Juliana Maia Teixeira et al.
Molecular neurobiology, 54(8), 6174-6186 (2016-10-07)
Osteoarthritis (OA) is a degenerative and progressive disease characterized by cartilage breakdown and by synovial membrane inflammation, which results in disability, joint swelling, and pain. The purinergic P2X3 and P2X2/3 receptors contribute to development of inflammatory hyperalgesia, participate in arthritis
Zhiyong Chen et al.
Cells, 11(15) (2022-07-28)
The purinergic system plays an important role in pain transmission. Recent studies have suggested that activation of P2-purinergic receptors (P2Rs) may be involved in neuron-satellite glial cell (SGC) interactions in the dorsal root ganglia (DRG), but the details remain unclear.
Z-J Wang et al.
Anatomy and embryology, 207(4-5), 363-371 (2003-11-19)
Intraganglionic laminar endings (IGLEs) represent the most prominent vagal afferent terminal structures throughout the gastrointestinal tract. They are most prominent in the esophagus and stomach, but can be found down to the distal colon. Their role as mechanosensors as proposed
J L Saloman et al.
Neuroscience, 232, 226-238 (2012-12-04)
Musculoskeletal pain conditions, particularly those associated with temporomandibular disorders (TMD) affect a large percentage of the population. Identifying mechanisms underlying hyperalgesia could contribute to the development of new treatment strategies for the management of TMD and other muscle pain conditions.
Iwan Jones et al.
Scientific reports, 8(1), 15961-15961 (2018-10-31)
The ability to discriminate between diverse types of sensation is mediated by heterogeneous populations of peripheral sensory neurons. Human peripheral sensory neurons are inaccessible for research and efforts to study their development and disease have been hampered by the availability