Merck
AB5620
Sigma-Aldrich
Anti-Neurogranin-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Anti-RC3
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
chicken, zebrafish, human, bovine, mouse, rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NRGN(4900)
Spezifität
Erkennt Neurogranin.
Immunogen
Rekombinantes Neurogranin der Ratte (vollständige Sequenz).
Anwendung
Dieser Anti-Neurogranin-Antikörper ist zur Verwendung in ELISA, IC, IH, IP und WB für den Nachweis von Neurogranin validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurale Signalisierung
Immunblot: >1:500–1:1.000
Immunhistochemie: >1:1.000 an mit 4 % Paraformaldehyd und PBS bzw. 3 % Paraformaldehyd, 0,1 %Glutaraldehyd und PBS fixierten Gewebeschnitten.
Immunzytochemie: >1:1.000.
Immunpräzipitation: >1:100
ELISA: >1:2.000
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Zielbeschreibung
7,5 kDa
Physikalische Form
Ammoniumsulfatfällung
Aufgereinigtes Immunglobulin. Aufgereinigt mittels Ammoniumsulfatfällung. Flüssig in PBS mit 0,02 % Natriumazid als Konservierungsmittel.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C 1 Jahr ab Versanddatum haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Hirngewebe
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sandra L Wilson et al.
Cerebellum (London, England), 10(3), 356-372 (2011-03-25)
The cerebellum is a highly organized structure partitioned into lobules along the anterior-posterior (A-P) axis and into striped molecular domains along the medial-lateral (M-L) axis. The Engrailed (En) homeobox genes are required for patterning the morphological and molecular domains along
Roy V Sillitoe et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 28(11), 2820-2826 (2008-03-14)
Despite the general uniformity in cellular composition of the adult cerebellar cortex, there is a complex underlying pattern of parasagittal stripes of Purkinje cells with characteristic molecular phenotypes and patterns of connectivity. It is not known whether interneuron processes are
Chiara Rolando et al.
The European journal of neuroscience, 31(8), 1340-1351 (2010-04-14)
Stem or progenitor cells acquire specific regional identities during early ontogenesis. Nonetheless, there is evidence that cells heterotopically transplanted to neurogenic regions of the developing or mature central nervous system may switch their fate to adopt host-specific phenotypes. Here, we
Joshua J White et al.
Frontiers in neuroanatomy, 7, 9-9 (2013-05-16)
The cerebellum is organized into parasagittal zones that control sensory-motor behavior. Although the architecture of adult zones is well understood, very little is known about how zones emerge during development. Understanding the process of zone formation is an essential step
Elisabetta Cesana et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 33(30), 12430-12446 (2013-07-26)
The function of inhibitory interneurons within brain microcircuits depends critically on the nature and properties of their excitatory synaptic drive. Golgi cells (GoCs) of the cerebellum inhibit cerebellar granule cells (GrCs) and are driven both by feedforward mossy fiber (mf)