Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
AB356481
Sigma-Aldrich
Anti-mCherry-Antikörper
from chicken
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
chicken
Qualitätsniveau
Antikörperform
unpurified
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgY
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Das rot fluoreszierende Protein mCherry wird aus DsRed, einem rot fluoreszierenden Protein von Scheibenkorallen der Discosoma-Spezies, gewonnen. DsRed ähnelt in Größe und anderen Eigenschaften GFP, bringt aber eine rote anstelle einer grünen Fluoreszenz hervor. mCherry ist eine monomere Form, die in mehreren Zyklen von Mutation, zielgerichteter Modifikation und evolutionärer Selektion entwickelt wurde. Das Protein zeigt ein Exzitationsmaximum bei 587 nm und ein Emissionsmaximum bei 610 nm mit einer Fluoreszenz-Quantenausbeute von 0,22. mCherry zeigt eine hohe Photostabilität und ist beständig gegenüber Photobleichung. Außerdem besitzt es eine verbesserte Helligkeit und reift äußerst rasch. Der polyklonale Anti-mCherry-Antikörper wurde in Hühnerei gewonnen und das Antikörper-Präparat wurde gegen phosphatgepufferte Kochsalzlösung dialysiert. Dieser polyklonale Antikörper weist mCherry in mit dem pFin-EF1-mCherry transfizierten HEK-293-Zellen nach. (Literatur: Schaner, NC et al. (2004). Nat. Biotechnol. 22(12):1567-72; Gross, LA et al. (2000). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 97(22):11990-95).
Spezifität
Dieser polyklonale Antikörper weist mCherry in mit dem pFin-mCherry transfizierten HEK-293-Zellen nach.
Immunogen
Epitop: unbekannt
HIS-markiertes rekombinantes Volllängen-mCherry von Discosoma sp. (Scheibenanemone).
Anwendung
Forschungskategorie
Sekundär- & Kontrollantikörper
Immunfluoreszenz-Analyse: Eine repräsentative Charge in einer Verdünnung von 1:1.000 wies mCherry in mit dem pFin-EF1-mCherry-Vektor transfizierten HEK-293-Zellen nach. (Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Gerry Shaw).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge in einer Verdünnung von 1:2.000 wies mCherry in mit dem pFin-EF1-mCherry-Vektor transfizierten HEK-293-Zellen nach. (Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Gerry Shaw).
Polyklonaler Anti-mCherry-Antikörper vom Huhn (Best.-Nr. AB356481) für den Nachweis des mCherry-Proteins. Getestet in Immunfluoreszenz und Western Blotting.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blotting an mit dem pFin-EF1-mCherry-Vektor transfizierten HEK-293-Zellen.
Western-Blot-Analyse: Bei einer Verdünnung von 1:2.000 wies dieser Antikörper mCherry in 10 µg mit dem pFin-EF1-mCherry-Vektor transfizierten HEK-293-Zellen nach.
Zielbeschreibung
~ 32 kDa gemessen; 25,93 kDa berechnet. In einigen Lysat(en) können uncharakterisierte Banden beobachtet werden.
Physikalische Form
Format: Nicht aufgereinigt
Nicht aufgereinigt
Polyklonaler Hühnerantikörper in PBS mit 0,02 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yasmin Ghochani et al.
Cell reports, 41(3), 111511-111511 (2022-10-20)
Glioblastoma (GBM) is characterized by extensive microvascular hyperproliferation. In addition to supplying blood to the tumor, GBM vessels also provide trophic support to glioma cells and serve as conduits for migration into the surrounding brain, promoting recurrence. Here, we enrich
Jake Schnabl et al.
Developmental neurobiology, 81(5), 671-695 (2020-12-15)
During embryonic development of bilaterally symmetrical organisms, neurons send axons across the midline at specific points to connect the two halves of the nervous system with a commissure. Little is known about the cells at the midline that facilitate this
Eugene Drokhlyansky et al.
Cell, 182(6), 1606-1622 (2020-09-06)
The enteric nervous system (ENS) coordinates diverse functions in the intestine but has eluded comprehensive molecular characterization because of the rarity and diversity of cells. Here we develop two methods to profile the ENS of adult mice and humans at