Merck
AB3430
Sigma-Aldrich
Anti-Prosurfactant Protein B-Antikörper, reagiert mit C-Terminus und N-Terminus
serum, Chemicon®
Synonym(e):
proSP-B
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SFTPB(6439)
Spezifität
Reagiert stark mit proSP-B von Mensch und Maus (detektiert die N-terminalen wie auch die C-terminalen Propeptide). Reagiert nicht mit reifem SP-B. Ergibt in humanem Gewebe eine Immunfärbung der alveolaren Typ II-Zellen und der zilienlosen Bronchiolenzellen. Ergibt im Gewebe der Maus eine Immunfärbung der alveolaren Typ II-Zellen und der zilienlosen Bronchiolenzellen (Clara-Zellen) der unteren Atemwege.
Immunogen
Epitop: reagiert mit C-Terminus und N-Terminus
Rekombinantes Volllängen-Peptid (381 Aminosäuren) des humanen SP-B (Prä-)Proproteins.
Anwendung
Anti-Prosurfactant Protein B-Antikörper für den Nachweis von Prosurfactant Protein B; reagiert mit dem C-Terminus wie auch dem N-Terminus, für die Verwendung in ELISA, IH und WB validiert.
Forschungskategorie
Metabolismus
Forschungsunterkategorie
Ionen- & Transportkanäle
Immunhistochemie: 1:4.000–1:8.000 an menschlichem Gewebe mit und ohne Antigen-Rückgewinnung (siehe Protokoll auf der Rückseite) und 1:1.000–1:2.000 an der Lunge adulter und fetaler Mäuse (siehe Hinweise auf der Rückseite).
Immunblot: 1:1.000–1:5.000; Proprotein 42–46 kDa.
ELISA: 1:500-1:1.000
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Kaninchenserum. Flüssig. Enthält keine Konservierungsmittel.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu zwölf Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Raffaele Gerlini et al.
Cell death & disease, 10(10), 747-747 (2019-10-05)
The serine-threonine kinase homeodomain-interacting protein kinase 2 (HIPK2) modulates important cellular functions during development, acting as a signal integrator of a wide variety of stress signals, and as a regulator of transcription factors and cofactors. We have previously demonstrated that
Shashi P Singh et al.
Environmental health perspectives, 121(8), 957-964 (2013-06-13)
Cigarette smoke (CS) exposure during gestation may increase the risk of bronchopulmonary dysplasia (BPD)-a developmental lung condition primarily seen in neonates that is characterized by hypoalveolarization, decreased angiogenesis, and diminished surfactant protein production and may increase the risk of chronic
Jonathan M Charest et al.
Biomaterials, 52, 79-87 (2015-03-31)
The primary treatment for end-stage lung disease is lung transplantation. However, donor organ shortage remains a major barrier for many patients. In recent years, techniques for maintaining lungs ex vivo for evaluation and short-term (<12 h) resuscitation have come into
Jeanne-Marie Krischer et al.
Histochemistry and cell biology, 155(2), 183-202 (2020-11-15)
Mechanical ventilation triggers the manifestation of lung injury and pre-injured lungs are more susceptible. Ventilation-induced abnormalities of alveolar surfactant are involved in injury progression. The effects of mechanical ventilation on the surfactant system might be different in healthy compared to
Daniel J Wegner et al.
Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992), 96(4), 516-520 (2007-03-30)
Loss of function mutations in the surfactant protein-B gene (SFTPB) cause lethal neonatal respiratory distress due to reduced or absent expression of mature surfactant protein B (SP-B, encoded in exons 6 and 7). No large deletions in SFTPB have been