Wichtige Dokumente
AB3420-I
Sigma-Aldrich
Anti-Surfactant-Protein A-Antikörper
from rabbit
Synonym(e):
Pulmonary surfactant-associated protein A1, PSP-A, PSPA, SP-A, SP-A1, 35 kDa pulmonary surfactant-associated protein, Alveolar proteinosis protein, Collectin-4
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
primate (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SFTPA1(653509)
mouse ... Sftpd(20390)
Allgemeine Beschreibung
Pulmonales Surfactant-assoziiertes Protein A1 (SP-A1, SFTPA1, PSP-A, SP-A) bindet an Surfactant-Phospholipide. Es trägt dazu bei, die Oberflächenspannung an der Luft-Flüssigkeits-Grenze in den Alveolen der Säugerlunge zu verringern, und ist für die normale Atmung unverzichtbar. Es gibt vier Haupt-Surfactant-Proteine, bezeichnet als SP-A, B, C und D. SP-A wurde als erstes Surfactant-Protein identifiziert und kommt auch am häufigsten vor. Seine molekulare Masse schwankt von 26 bis 38 kDa. Je nachdem, welche anderen Stoffe im System vorhanden sind, kann es in offener oder geschlossener Form vorliegen. Calcium-Ionen erzeugen die geschlossene Konformation. SP-A ist erforderlich für die Produktion von tubulärem Myelin, einer nur in den Lungen vorkommenden lipidbasierten Transportstruktur. Genetische Variationen von SP-A sind eine Ursache für eine Anfälligkeit gegenüber idiopathischer Lungenfibrose (IPF) und Atemnotsyndrom (RDS) bei Frühgeborenen.
Spezifität
Andere Homologien: Uniprot zeigt keine Homologie mit der Ratte.
Dieser Antikörper erkennt die C-Typ-Lektin-Domäne von Surfactant Protein A.
Immunogen
Epitop: C-Typ-Lektin-Domäne
KLH-konjugiertes lineares Peptid, der C-Typ-Lektin-Domäne von humanem Surfactant Protein A entsprechend.
Anwendung
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungssignalübertragung
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:200 wurde Surfactant Protein A in humanem Lungengewebe nachgewiesen.
Nachweis von SP-A mit diesem polyklonalen Kaninchen-Antikörper, Anti-Surfactant-Protein-A-Antikörper validiert zur Verwendung in Western Blotting und IHC (Paraffin).
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an Gewebelysat der humanen Lunge.
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wiesen Surfactant Protein A in 10 µg Gewebelysat der humanen Lunge nach.
Zielbeschreibung
~ 35 kDa gemessen
Verlinkung
Ersetzt: AB3420
Physikalische Form
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Gewebelysat aus humaner Lunge
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M Neuhaus et al.
Inflammation research : official journal of the European Histamine Research Society ... [et al.], 68(7), 529-544 (2019-05-16)
Pseudomonas aeruginosa (PA) is the most important opportunistic pathogen in causing nosocomial infections and, furthermore, poses a permanent threat for severe chronic infections in patients with cystic fibrosis or COPD. The transmembrane protein CD26 with dipeptidyl peptidase-4 (DPP4) activity shows
Rosario Barranco et al.
International journal of legal medicine, 133(5), 1461-1467 (2019-06-22)
The diagnosis of drowning is one of the most difficult in forensic medicine. The aim of this study was to analyze pulmonary tissue reactions in death by drowning. In particular, we focused on the immunohistochemical expression of P-selectin, SP-A, HSP70
George T Noutsios et al.
International forum of allergy & rhinology, 7(9), 897-903 (2017-07-21)
Chronic rhinosinusitis (CRS) is a common inflammatory disorder of the upper airway characterized by chronic inflammation and significant sinonasal remodeling. CRS is comprised of 2 major subgroups, based on whether polyps are present or absent. In some cases, it is
Sander van Riet et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 322(4), L526-L538 (2022-02-10)
Development of effective treatment strategies for lung tissue destruction as seen in emphysema would greatly benefit from representative human in vitro models of the alveolar compartment. Studying how cellular cross talk and/or (altered) biomechanical cues affect alveolar epithelial function could
Zhoufeng Wang et al.
Nature communications, 12(1), 6500-6500 (2021-11-13)
Lung adenocarcinomas (LUAD) arise from precancerous lesions such as atypical adenomatous hyperplasia, which progress into adenocarcinoma in situ and minimally invasive adenocarcinoma, then finally into invasive adenocarcinoma. The cellular heterogeneity and molecular events underlying this stepwise progression remain unclear. In