Merck
AB3381
Sigma-Aldrich
Anti-Myosin-Leichtketten-Antikörper, phospho-spezifisch (Ser19)
Chemicon®, from rabbit
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer19)
Angaben zum Gen
human ... MYBPHL(343263)
Spezifität
Myosin-Leichtkette aus menschlichen, regulatorischen Glatt- und Nicht-Muskelzellen, phosphoSer19. Mittels Western-Blot erkennt der Antikörper das phosphorylierte Protein mit ~ 20 kDa. Die immunogene Sequenz unterscheidet sich von der der sarkomeren/kardialen Form der regulatorischen Myosin-Leichtkette. Der Antikörper erkennt die monophosphorylierten (pSer19) und diphosphorylierten (pThr18-pSer19) Formen des Proteins. Die mittels ELISA ermittelte Reaktivität mit der nicht phosphorylierten Myosin-Leichtkette aus menschlichen regulatorischen Glatt- und Nicht-Muskelzellen ist minimal (unter 1 %).
Immunogen
Epitop: phospho-spezifisch (Ser19)
Synthetisches Phosphopeptid aus der Myosin-Leichtkette aus menschlichen regulatorischen Glatt- und Nicht-Muskelzellen.
Anwendung
Dieser Anti-Myosin-Leichtketten-Antikörper, phospho-spezifisch (Ser19), ist zur Verwendung in ELISA und WB für den Nachweis von Myosin-Leichtketten validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Zytoskelett
Western-Blots: 1:1.000–1:5.000 mittels ECL.
ELISA: 1:120.000–1:135.000
Immunhistochemie: 2,5 μg/ml
Physikalische Form
Affinitätsgereinigtes Immunglobulin. Flüssigkeit in 0,02 M Kaliumphosphat, pH-Wert 7,2 mit 0,15 M Natriumchlorid und 0,01 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden. Nicht in Gefrierschränken mit „Frost-Free“-Funktion (automatisches Abtauen) lagern.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shafali Gupta et al.
Journal of cell science, 134(17) (2021-08-10)
Epithelia migrate as physically coherent populations of cells. Previous studies have revealed that mechanical stress accumulates in these cellular layers as they move. These stresses are characteristically tensile in nature and have often been inferred to arise when moving cells
Kolade Adebowale et al.
Nature materials, 20(9), 1290-1299 (2021-04-21)
Cell migration on two-dimensional substrates is typically characterized by lamellipodia at the leading edge, mature focal adhesions and spread morphologies. These observations result from adherent cell migration studies on stiff, elastic substrates, because most cells do not migrate on soft
In vivo imaging and characterization of actin microridges.
Lam, PY; Mangos, S; Green, JM; Reiser, J; Huttenlocher, A
Testing null
Cho-Ming Chao et al.
Human molecular genetics, 28(9), 1429-1444 (2018-12-20)
Bronchopulmonary dysplasia (BPD), characterized by alveoli simplification and dysmorphic pulmonary microvasculature, is a chronic lung disease affecting prematurely born infants. Pulmonary hypertension (PH) is an important BPD feature associated with morbidity and mortality. In human BPD, inflammation leads to decreased
Lei Wei et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 34(1), 474-493 (2020-01-10)
The RhoA/ROCK-mediated actin cytoskeleton dynamics have been implicated in adipogenesis. The two ROCK isoforms, ROCK1 and ROCK2, are highly homologous. The contribution of ROCK2 to adipogenesis in vivo has not been elucidated. The present study aimed at the in vivo