AB2971
Anti-LAMP-1 (CD107a)-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
lysosomal-associated membrane protein 1, lysosome-associated membrane glycoprotein 1, Lysosome-associated membrane protein 1, CD107 antigen-like family member A, CD107a antigen
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LAMP1(3916)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Apoptose – Weitere
Tumormarker
Apoptose und Krebs
Immunzytochemische Analyse: Bei einer früheren Charge in einer Verdünnung von 1:500 wurde LAMP-1 in NIH/3T3-, A431- und HeLa-Zellen nachgewiesen.
Qualität
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers detektierte LAMP-1 auf 10 µg EL4-Zelllysat.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
EL4-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable