Wichtige Dokumente
AB19027
Sigma-Aldrich
Anti-ADAM17-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
A disintegrin and metalloproteinase domain 17, ADAM metallopeptidase domain 17, ADAM metallopeptidase domain 17 (tumor necrosis factor, alpha,converting enzyme), CD156b antigen, Snake venom-like protease, TNF-alpha convertase, TNF-alpha converting enzyme
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ADAM17(6868)
Allgemeine Beschreibung
ADAM17, auch bekannt als TNF-alpha-Konvertase oder TACE, wurde zuerst aus humanen Epithelzellen geklont. Tumornekrosefaktor-alpha ist ein entzündungsförderndes Zytokin und trägt zu verschiedenen Entzündungsreaktionen auf Erkrankungen und dem programmierten Zelltod bei. TNF-alpha wird als membrangebundener Typ-II-Vorläufer mit 26 kDa synthetisiert, der von einer Konvertase gespalten wird und so sezerniertes reifes TNF-alpha mit 17 kDa ergibt. Das Protein TACE (TNF-alpha-konvertierendes Enzym) wurde kürzlich aufgereinigt und die TACE cDNA von Mensch und Maus wurde von mehreren Gruppen unabhängig voneinander geklont (1-3). Die ADAM-Proteine sind strukturell ähnlich und besitzen eine Signalsequenz, eine Metalloprotease-Domäne (bei manchen ADAMs inaktiv), eine Disintegrin-Domäne, eine Cystein-reiche Domäne, ein EGF-like Repeat, eine Typ-I-Transmembran und eine zytoplasmische Domäne. Als Mitglied der Metalloproteasen-Familie mit Disintegrin-ähnlichen Domänen (ADAM) verarbeitet ADAM17 bekanntermaßen den TNF-alpha-Trimer aus dem membrangebundenen Vorläufer in die lösliche Form. ADAM17 enthält das kanonische Zink-Metalloproteinase-Motiv HExxHxxxxxH; es ist nachweislich proteolytisch aktiv und spaltet den TNF-Vorläufer ebenso wie den TNF-p75-Rezeptor, das myeloide Vorläuferprotein, das amyloide Plaqueprotein, L-Selektin und TGF-alpha, was ADAM17 zur „Sheddase“ macht. Berichte belegen eine Expression von ADAM17 in humanen Mammakarzinomproben ein Indikator für eine schlechte Prognose ist.
Spezifität
TACE ist ein membrangebundenes Metallo-Proteinase-Disintegrin. ADAM17 verarbeitet auch andere Proteine der Zelloberfläche, darunter den TNF-Rezeptor, TGF-alpha, das L-Selektin-Adhäsionsmolekül und die alpha-Spaltung des amyloiden Proteinvorläufers (APP) (4,5). Die mRNA von ADAM17 wird in einer Vielzahl von humanen und murinen Geweben exprimiert.
Immunogen
Gewonnen anhand eines Peptids, das den Aminosäuren 807–823 von humanem TACE (1,2) entspricht. Diese Sequenz unterscheidet sich von denjenigen von Maus- und Ratten-TACE um eine Aminosäure.(3)
Anwendung
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
MMPs & TIMPs
Nachweis von ADAM17 mit diesem Anti-ADAM17-Antikörper, zur Verwendung in Western Blotting und Immunzytochemie validiert
Western Blot:
Es wurde eine 1:500-1:2.000-Verdünnung einer früheren Charge verwendet. HeLa- oder Jurkat-Ganzzelllysat kann als Positivkontrolle genutzt werden und es können 80- bis 130-kDa-Banden detektiert werden, die das reife Protein, den Vorläufer und glykosyliertes TACE darstellen könnten.
Immunzytochemie:
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Qualität
Regelmäßig mittels Immunzytochemie an A431-Zellen beurteilt.
Immunzytochemische Analyse: Konfokale Fluoreszenzanalyse von A431 unter Verwendung von polyklonalem Anti-ADAM17-Antikörper vom Kaninchen.
Zielbeschreibung
80 bis 130 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigter polyklonarer Kaninchen-Antikörper in Puffer mit PBS und 0,02% Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Empfehlungen zur Handhabung:
Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Humanes Zelllysat, ganze Zelle (Zelllinie MDA-MB231)
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Anna Maria Kanarek et al.
The FEBS journal, 284(5), 742-753 (2017-01-20)
The association between hypertension and an increased risk for Alzheimer's disease (AD) and dementia is well established. Many data suggest that modulation of the renin-angiotensin system may be meaningful for the prevention and therapy of neurodegenerative disorders, in particular AD.
Peter Thornton et al.
EMBO molecular medicine, 9(10), 1366-1378 (2017-09-01)
We have characterised the proteolytic cleavage events responsible for the shedding of triggering receptor expressed on myeloid cells 2 (TREM2) from primary cultures of human macrophages, murine microglia and TREM2-expressing human embryonic kidney (HEK293) cells. In all cell types, a
Sayantan Jana et al.
Journal of the American Heart Association, 7(19), e010427-e010427 (2018-10-30)
Background Dilated cardiomyopathy (DCM) is a common cause of heart failure in adult and pediatric patients, but the underlying mechanism may vary in adults and children, with few studies conducted to date. The objective of the present study was to
Anselm Sommer et al.
Oncotarget, 8(42), 72584-72596 (2017-10-27)
ADAM17, a prominent member of the "Disintegrin and Metalloproteinase" (ADAM) family, is an important regulator of endothelial cell proliferation and cell survival. The protease controls vital cellular functions through cleavage of growth factors, cytokines and their receptors including transforming growth
Snježana Mikuličić et al.
Medical microbiology and immunology, 209(4), 461-471 (2020-05-10)
Human papillomaviruses (HPV) are causative agents of various tumours such as cervical cancer. HPV binding to the cell surface of keratinocytes leads to virus endocytosis at tetraspanin enriched microdomains. Complex interactions of the capsid proteins with host proteins as well