AB1858
Anti-Osteonektin-Antikörper
serum, Chemicon®
Synonym(e):
SPARC
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SPARC(6678)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Immunhistochemie an paraffineingebetteten Gewebeschnitten (1:1.000)
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Zellstruktur
Osteobiologie
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable