Merck
AB1837P
Sigma-Aldrich
Anti-Tumornekrosefaktor-α-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
TNF-alpha
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TNF(7124)
Spezifität
Reagiert mit Ratten-TNF-alpha
Immunogen
Hochgereinigtes (> 98 %) rekombinantes Ratten-TNF-alpha
Anwendung
Der Anti-Tumornekrosefaktor-α-Antikörper ist ein Antikörper gegen Tumornekrosefaktor-α zur Verwendung in ELISA und WB.
ELISA: 0,5 μg/ml dieser Verdünnung gestatten den Nachweis (in direkter ELISA-Analyse) von
0,2–0,4 ng/Well, wenn Ratten-TNF-α für die Beschichtung der Platte verwendet wird.
Western Blot: 0,1–0,2 μg/ml; diese Verdünnung sollte unter reduzierenden oder nicht-reduzierenden Bedingungen eine Nachweisgrenze von 1,5–3,0 ng/Bahn bieten.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Forschungs-Unterkategorie
Wachstumsfaktoren & Rezeptoren
Forschungskategorie
Signalisierung
Verlinkung
Ersetzt: 04-1114
Physikalische Form
Affinitätsgereinigtes Immunglobulin. Lyophilisiert aus PBS, pH 7,2. Enthält keine Konservierungsmittel. Mit sterilem destilliertem Wasser rekonstituieren.
Lagerung und Haltbarkeit
Der lyophilisierte Antikörper ist bei Raumtemperatur mindestens einen Monat und bei Lagerung bei -20 °C über ein Jahr haltbar. Bei Rekonstitution in sterilem Wasser auf eine Konzentration von 0,2 mg/ml ist der Antikörper bei 2–4 °C mindestens sechs Wochen haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
X J Fei et al.
Genetics and molecular research : GMR, 13(4), 10537-10544 (2014-12-17)
The dried roots of the plant Acanthopanax senticosus (AS) are used in traditional Oriental medicine and reportedly possess anti-inflammatory properties in vitro. However, whether AS has the same anti-inflammatory effect in vivo and the underlying mechanisms of this action remain
Fan Li et al.
Journal of neurochemistry, 106(5), 2093-2105 (2008-07-17)
Microglial cells are endowed with different potassium ion channels but their expression and specific functions have remained to be fully clarified. This study has shown Kv1.2 expression in the amoeboid microglia in the rat brain between 1 (P1) and 10
Clémence Guiraut et al.
International journal of molecular sciences, 17(12) (2016-11-30)
The medium-size intra-cranial arteries arising from the carotid bifurcation are prone to perinatal arterial ischemic strokes (PAIS). PAIS' physiopathology needs to be better understood to develop preventive and therapeutic interventions that are currently missing. We hypothesized that materno-fetal inflammation leads
Takehiko Yamanashi et al.
Scientific reports, 7(1), 7677-7677 (2017-08-11)
Neuro-inflammation has been shown to play a critical role in the development of depression. Beta-hydroxybutyrate (BHB) is a ketone body and has recently been reported to exert anti-inflammatory effects via inhibition of NLRP3 inflammasome. Here, we investigated the potential antidepressant
Katherine Opalach et al.
Rejuvenation research, 13(1), 65-74 (2010-03-17)
Aging is associated with protein damage and imbalance in redox status in a variety of cells and tissues, yet little is known about the extent of age-related oxidative stress in the peripheral nervous system. Previously, we showed a drastic decline