AB1792P
Anti-Dopamine D2 Receptor Antibody, cytoplasmic domain, long form
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
canine, rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
dog ... Drd2(403701)
rat ... Drd2(24318)
Spezifität
SPECIES REACTIVITIES: The immunogen peptide shows sequence homology of 96% with human/bovine (26/27 aa), 62% with Xenopus (17/27 aa) D2L receptors. Antibodies generated to the rat sequence have been shown to recognize the canine D2R (Boundy et al. 1993). Antibody cross-reactivity with various species is not known.
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neurotransmitter & Rezeptoren
Immunohistochemistry: 1-20 μg/mL on paraformaldehyde fixed sections.
Immunoprecipitation: 1-10 μg using 100-400 μg of protein (Boundy, et al. 1993).
ELISA: 0.5-1.0 μg/mL (1 μg/mL immunogen peptide (AG211)/well)
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable