Wichtige Dokumente
AB10514P
Sigma-Aldrich
Anti-Serotonintransporter-Antikörper
1 mg/mL, from rabbit
Synonym(e):
solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, serotonin), member 4, sodium-dependent serotonin transporter, serotonin transporter, Solute carrier family 6 member 4, Na+/Cl- dependent serotonin transporter, 5HT transporter, 5-hydroxytryptamine tr
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
sheep (100% homology), rat (100% homology), bovine (100% homology), monkey (100% homology), human (100% homology), horse (100% homology), mouse (100% homology), chimpanzee (100% homology)
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HTT(3064)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Gen kodiert ein integrales Membranprotein, welches das Neurotransmitterserotonin von den synaptischen Spalten in die präsynaptische Neuronen transportiert. Das kodierte Protein beendet die Serotoninfunktion und recycelt dieses auf eine natriumabhängige Weise. Dieses Protein ist ein Ziel von psychomotorischen Stimulanzien, wie Amphetamin und Cocain, und gehört zur Familie der Natrium-Neurotransmitter-Symporter. Ein Repeat-Längen-Polymorphismus im Promoter dieses Gens wirkte sich nachweislich auf die Serotonin-Aufnahmerate aus und spielt eventuelle eine Rolle beim plötzlichen Säuglingstod, aggressiven Verhalten bei Alzheimer-Patienten und Depressionsanfälligkeit bei Menschen nach emotionalem Trauma.
Spezifität
Andere Spezies wurden nicht getestet.
Dieser Antikörper reagiert mit dem 70-kDa-Serotonintransporterprotein.
Immunogen
Dieser Antikörper wird aus Kaninchen gewonnen, die mit KLH-konjugiertem synthetischem Peptid aus der zentralen Region des menschlichen Serotonintransporters immunisiert wurden.
Epitop: Zentrale Region
Anwendung
Dieser Anti-Serotonintransporter-Antikörper ist für den Einsatz in WB zum Nachweis von Serotonintransporter validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Ionenkanäle und Transporter
Qualität
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:1000 wurde Serotonintransporter in menschlichem Lungengewebelysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
70 kDa
Verlinkung
Ersetzt: AB1594P
Physikalische Form
Affinitätsgereinigtes Antigen
Aufgereinigt in 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % NaN3.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C bis zu 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Western Blot : Humanes Lungengewebelysat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nune Darbinian et al.
Cells, 13(1) (2024-01-11)
Children with fetal alcohol spectrum disorders (FASD) exhibit behavioral and affective dysregulation, including hyperactivity and depression. The mechanisms are not known, but they could conceivably be due to postnatal social or environmental factors. However, we postulate that, more likely, the
Laura Goetzl et al.
Frontiers in pharmacology, 13, 837694-837694 (2022-04-26)
Patient and providers' fear of fetal exposure to medications may lead to discontinuation of treatment, disease relapse, and maternal morbidity. Placental drug transporters play a critical role in fetal exposure through active transport but the majority of data are limited
Nune Darbinian et al.
International journal of molecular sciences, 25(11) (2024-06-19)
Fetal alcohol spectrum disorders (FASDs) are leading causes of neurodevelopmental disability but cannot be diagnosed early in utero. Because several microRNAs (miRNAs) are implicated in other neurological and neurodevelopmental disorders, the effects of EtOH exposure on the expression of these
Raquel Romay-Tallon et al.
Biomarker research, 5, 27-27 (2017-10-12)
The pattern of serotonin transporter clustering on the plasma membrane of lymphocytes extracted from human whole blood samples has been identified as a putative biomarker of therapeutic efficacy in major depression. Here we evaluated the possibility of performing a similar
Raquel Romay-Tallon et al.
Frontiers in pharmacology, 9, 1149-1149 (2018-10-31)
Naïve depression patients show alterations in serotonin transporter (SERT) and serotonin 2A (5HT2A) receptor clustering in peripheral lymphocytes, and these alterations have been proposed as a biomarker of therapeutic efficacy in major depression. Repeated corticosterone (CORT) induces a consistent depression-like