Wichtige Dokumente
9088-HK
Sigma-Aldrich
Ghrelin
About This Item
UNSPSC-Code:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.84
Konjugat
125Iodine
Qualitätsniveau
label
125Iodine labeled
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Allgemeine Beschreibung
Radioactivity: <1.5 μCi
These iodinated hormonos are HPLC purified and prepared fresh monthly.
Anwendung
Research Category
All
appropriate label hydrating buffer if kit replacement or assay buffer of choice
Lagerung und Haltbarkeit
2–8 °C
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1