9035-HK
Glucagon Like Peptide 1 (GLP-1)
About This Item
Empfohlene Produkte
Konjugat
125Iodine
Qualitätsniveau
Etikett
125Iodine labeled
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Angaben zum Gen
human ... GCG(2641)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
All
Lagerung und Haltbarkeit
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3