Wichtige Dokumente
869039-M
Sigma-Aldrich
Prolaktin, menschliche Hypophyse, Iodierungsqualität
Synonym(e):
Prolaktin, menschliche Hypophyse, Iodierungsqualität, hPRL
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Assay
≥98% (weight)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Verunreinigungen
≤0.5% hFSH (weight)
≤1% hGH, hLH, hTSH (weight)
Farbe
white
pI 
5.73
Löslichkeit
acidified ethanol: soluble
methanol: soluble
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Natives humanes Prolaktin aus der Hypophyse. Das einkettige Peptidhormon ist für die Laktation bei Säugern erforderlich. Prolaktinrezeptoren sind in Brustgewebe, Nebennieren, Ovarien, Hoden, Nieren und Leber vorhanden.
Natives humanes Prolaktin aus der Hypophyse. Das einkettige Peptidhormon ist für die Laktation bei Säugern erforderlich. Prolaktinrezeptoren sind in Brustgewebe, Nebennieren, Ovarien, Hoden, Nieren und Leber vorhanden. Potenz: ≥30 IU/mg (WHO 3rd IS 84/500).
Biochem./physiol. Wirkung
Potenz: ≥30 IU/mg (WHO 3rd IS 84/500)≥ 30 IU/mg (WHO 1st IRP 75/504)
Warnhinweis
Toxizität: Karzinogen/Teratogen (D)
Angaben zur Herstellung
Aus Gewebe von Personen hergestellt, die in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurden.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C).
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable