8.56158
Fmoc-D-Glu(OtBu)-Wang resin
Novabiochem®
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Form
beads
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Pre-loaded resin for synthesis of peptide acids containing a C-terminal D-glutamic acid amino-acid residue by Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Verlinkung
Replaces: 04-13-2016
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Kügelchen
Beladung (Photometrische Bestimmung des Fmoc-Chromophors nach Abspaltung mit DBU/DMF): 0.40 - 1.00 mmol/g
Aufquellvolumen (in DMF): chargen- spezifischer Wert
Identität (der Beladung): entspricht
Die Polymermatrix ist Copoly (Styrol-1% DVB), 200 - 400 mesh. Das Harz wird nach Kupplung des Aminosäurederivats endcapped .
Aussehen der Substanz (visuell): Kügelchen
Beladung (Photometrische Bestimmung des Fmoc-Chromophors nach Abspaltung mit DBU/DMF): 0.40 - 1.00 mmol/g
Aufquellvolumen (in DMF): chargen- spezifischer Wert
Identität (der Beladung): entspricht
Die Polymermatrix ist Copoly (Styrol-1% DVB), 200 - 400 mesh. Das Harz wird nach Kupplung des Aminosäurederivats endcapped .
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable