Wichtige Dokumente
8.55085
Sigma-Aldrich
HMPA-NovaGel
Novabiochem®
Synonym(e):
4-Hydroxymethylphenoxyacetyl NovaGel
About This Item
UNSPSC-Code:
13111023
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Produktlinie
NovaGel
Novabiochem®
Form
beads
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
alcohol
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
This resin is prepared by derivatization of aminomethyl NovaGel with the TFA-labile 4-hydroxymethylphenoxyacetic acid linker. NovaGel resins combine the high functionality of polystyrene resins with the excellent swelling properties of PEG-PS type supports [1].
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Literature references
[1] J. H. Adams, et al. (1998) J. Org. Chem., 63, 3706.
Verlinkung
Replaces: 01-64-0284
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Kügelchen
Beladung (Photometrische Bestimmung des Fmoc-Chromophores nach Abspaltung vom Fmoc-Leu beladenen Harz.): 0.50 - 0.80 mmol/g
Aufquellvolumen (in DMF): chargenspezifischer Wert
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable