Wichtige Dokumente
8.55062
Sigma-Aldrich
NovaSyn® TG HMBA resin
Novabiochem®
About This Item
UNSPSC-Code:
13111023
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Produktlinie
NovaSyn® TG
Novabiochem®
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
alcohol
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
This support consists of NovaSyn TG amino resin derivatized with Sheppard′s base-labile 4-hydroxymethylbenzoic acid linker [1].
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Literature references
[1] R. C. Sheppard, et al. (1982) Int. J. Peptide Protein Res., 20, 451.
Verlinkung
Replaces: 01-64-0091
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): entspricht
Aussehen der Substanz (visuell): entspricht
Beladung (Photometrische Bestimmung des Fmoc-Chromophores nach Abspaltung vom Fmoc-Leu beladenen Harz.): 0.20 - 0.30 mmol/g
Aufquellvolumen (in DMF):
90 µm Kügelchen
Rechtliche Hinweise
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable