Wichtige Dokumente
8.55028
Sigma-Aldrich
FMPB AM resin
Novabiochem®
Synonym(e):
4-(4-Formyl-3-methoxyphenoxy)butyryl AM resin
About This Item
UNSPSC-Code:
13111023
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Form
beads
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
aldehyde
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
This support is an excellent tool for the production of C-terminal secondary amides. Primary amines can be loaded onto the resin by reductive amination. Following standard Fmoc SPPS, treatment with TFA releases the peptide secondary amides.
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Anwendung
  • Structural and functional cell and organelle mimics: Utilizes FMPB AM resin in the solid-phase peptide synthesis for specific functionalities in cell and organelle mimics, detailing the chemical modification processes involved. (RJRW Peters, 2015).
Verlinkung
Replaces: 01-64-0209
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Kügelchen
Beladung (Elementaranalyse aus Schwefel nach Derivatisierung mit Tosylhydrazid): 0.80 - 1.10 mmol/g
Aufquellvolumen (in DMF): chargenspezifischer Wert
Die Polymermatrix ist Copoly (Styrol - 1% DVB), 100 -200 mesh
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable