8.53075
Boc-Gln(Trt)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-t.-Boc-γ-trityl-L-glutamine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
amide
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
N([C@@H](CCC(=O)NC(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C29H32N2O5/c1-28(2,3)36-27(35)30-24(26(33)34)19-20-25(32)31-29(21-13-7-4-8-14-21,22-15-9-5-10-16-22)23-17-11-6-12-18-23/h4-18,24H,19-20H2,1-3H3,(H,30,35)(H,31,32)(H,33,34)/t24-/m0/s1
InChIKey
YEXNCDUSVVLUFM-DEOSSOPVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Literature references
[1] P. Sieber, et al. (1991) Tetrahedron Lett., 32, 739.
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Optische Drehung α 25/D (c=1 in Methanol): -3.0 - -2.0 °
Reinheit (DC(011A)): ≥ 98 %
Reinheit (DC(0811)): ≥ 98 %
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable