Wichtige Dokumente
8.53041
Sigma-Aldrich
Boc-His(Tos)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-t.-Boc-N-im-tosyl-L-histidine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H23N3O6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
409.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C18H23N3O6S/c1-12-5-7-14(8-6-12)28(25,26)21-10-13(19-11-21)9-15(16(22)23)20-17(24)27-18(2,3)4/h5-8,10-11,15H,9H2,1-4H3,(H,20,24)(H,22,23)/t15-/m0/s1
InChIKey
DCLJSEPKYJSEHW-HNNXBMFYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Standard building block for introduction of histidine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Literature references
[1] T. Fujii, et al. (1974) Bull. Chem. Soc. Jpn., 47, 3146.
[2] J. M. v. d. Eijk, et al. (1980) J. Org. Chem., 45, 547.
Verlinkung
Replaces: 04-12-0012
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Optische Drehung α 25/D (c=1 in Dioxan): +10.0 - +13.0 °
Reinheit (DC(011B)): ≥ 98 %
Reinheit (DC(011C)): ≥ 98 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Löslichkeit (50 mg in ml EtOH): klar löslich
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable