8.52330
Fmoc-N-Me-Glu(OtBu)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-Fmoc-N-α-methyl-Lglutamic acid γ-tert butyl ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N([C@@H](CCC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)(C)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C25H29NO6/c1-25(2,3)32-22(27)14-13-21(23(28)29)26(4)24(30)31-15-20-18-11-7-5-9-16(18)17-10-6-8-12-19(17)20/h5-12,20-21H,13-15H2,1-4H3,(H,28,29)/t21-/m0/s1
InChIKey
FVUASVBQADLDRO-NRFANRHFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Enantiomerenreinheit: ≥ 99.0 % (a/a)
Reinheit (DC(0811)): ≥ 98 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
WGK
WGK 3